Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6B4, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... S100A9(6280)
General description
Immunogen
Application
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła rekombinowany ludzki S100A9 (rhS100A9) za pomocą bezpośredniego/niekanapkowego testu ELISA, ale nie wykryła rhS100A8 i rhS100A12 lub rekombinowanego mysiego S100A8 i S100A9 (dr Philippe Tessier, Uniwersytet Laval, Quebec, CA).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła rekombinowany ludzki S100A9 (rhS100A9), jak również endogenny S100A9 w oczyszczonej ludzkiej kalprotektynie (dimer S100A8/S100A9) za pomocą testu ELISA typu sandwich, ale nie rhS100A8 lub rhS100A12 (Dr Philippe Tessier, Laval University, Quebec, CA).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected S100A9 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| clone 6B4, monoclonal | clone 2A5, monoclonal | clone 17, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... S100A9(6280) | Gene Information human ... S100A9(6280) | Gene Information human ... S100A9(6280) | Gene Information human ... S100A9(6280) |
| biological source mouse | biological source rat | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABF854 | 04055977177077 |