Przejdź do
MABF290
Przeciwciało anty-S100A9, klon 2A5 (bez azydku)
clone 2A5, 1 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Protein S100-A9, Calgranulin-B, Leukocyte L1 complex heavy chain, Migration inhibitory factor-related protein 14, MRP-14, p14, S100 calcium-binding protein A9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki18 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2A5, monoclonal
Application:
WB, activity assay
Citations:
-
1590,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 września 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2A5, monoclonal
species reactivity
human, mouse
concentration
1 mg/mL
technique(s)
activity assay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... S100A9(6280)
General description
S100A9, znane również jako Calgranulin-B, Leukocyte L1 complex heavy chain, Migration inhibitory factor-related protein 14, MRP-14, p14 lub S100 calcium-binding protein A9, kodowane przez gen S100A9/CAGB/MRP14/S100-A9, jest białkiem wiążącym wapń i cynk, które odgrywa znaczącą rolę w regulacji procesów zapalnych i odpowiedzi immunologicznych. S100-A9 może indukować chemotaksję i adhezję neutrofili. S100-A9 jest jedną z podjednostek kalprotektyny, która jest kompleksem białek S100-A8 i S100-A9 i ma również kluczowe znaczenie dla odpowiedzi immunologicznych. S100-A9 jest cytoplazmatycznym i wydzielanym białkiem ulegającym ekspresji głównie w komórkach mieloidalnych, a także neutrofilach i monocytach, ale nie ulega ekspresji w limfocytach. S100-A9 występuje w wysokich stężeniach w miejscach zapalenia lub w surowicy pacjentów z chorobami zapalnymi. S100-A9 jest również markerem nowotworowym, ponieważ jest regulowany w górę w wielu nowotworach, w tym żołądka, przełyku, okrężnicy, piersi i wielu innych.
~15 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające mysiemu S100A9.
Application
Analiza testu aktywności: Reprezentatywna partia wykryła S100A9 i stwierdziła, że zwiększa on migrację neutrofili i indukuje wydzielanie cytokin przez monocyty (Cesaro, A., et al. (2012). PLOS ONE. 7(9):e45478 1-12).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła S100A9 w mysich neutrofilach i rekombinowanym mS100A9 (Cesaro, A., et al. (2012). PLOS ONE. 7(9):e45478 1-12).
Przeciwciało anty-S100A9, klon 2A5 (bez azydku) jest przeciwciałem przeciwko S100A9 do stosowania w testach western blotting i aktywności.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG1 w buforze zawierającym PBS bez konserwantów.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected S100A9 in 10 µg of Raji cell lysate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA004193MABF291MABC653
description
clone 2A5, 1 mg/mL, from rat
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone 5.5, from mouse
description
clone 9D5.1, from mouse
clone
2A5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
5.5, monoclonal
clone
9D5.1, monoclonal
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
Gene Information
human ... S100A9(6280)
Gene Information
human ... S100A9(6280)
Gene Information
human ... S100A8(6279), S100A9(6280)
Gene Information
human ... S100A4(6275)
mouse ... S100A4(20198)
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)