Przejdź do
MABF736
Przeciwciało anty-Ly-6G (mysz), APC, klon 1A8
clone 1A8, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Lymphocyte antigen 6G, Ly-6G, Ly-6G.1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
689,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
Allophycocyanin conjugate
Clone:
1A8, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
689,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1A8, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
General description
Przeciwciało 1A8 wiąże się z mysim Ly-6G, powszechnie znanym jako Gr-1, członkiem nadrodziny Ly-6 białek powierzchniowych zakotwiczonych w GPI, odgrywających rolę w sygnalizacji komórkowej i adhezji komórek. Gr-1 ulega zróżnicowanej ekspresji podczas rozwoju i dojrzewania komórek w linii mieloidalnej i ulega ekspresji na różnych etapach i poziomach na monocytach, makrofagach, granulocytach i neutrofilach obwodowych. U myszy przeciwciało 1A8 jest zwykle stosowane w połączeniu z przeciwciałem znakującym makrofagi M1/70 (anty-CD11b) do analizy fenotypowej monocytów, makrofagów i granulocytów. Uwaga: do identyfikacji Ly-C zgłoszono alternatywne przeciwciało, klon RB6-8C5, które reaguje krzyżowo z Ly-6C na komórkach wyrażających ten antygen (Fleming et al. 1993. J. Immunol. 151:2399-2408 i Sasmono et al. 2007. J. Leukoc. Biol. 82: 111-123) i był cytowany w literaturze w celu identyfikacji Ly-6G/Ly-6C.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-Ly-6G (mysie), APC i klon 1A8 zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania Ly-6G.
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg of this antibody detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF142AMABF469MABF738
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
clone
1A8, monoclonal
clone
1A8, monoclonal
clone
1A8, monoclonal
clone
1A8, monoclonal
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
APC-Cy7
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
PerCP-Cy5.5
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF73604053252965982