MABF469
Anti-Ly-6G Antibody (mouse), APC, clone 1A8
clone 1A8, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Lymphocyte antigen 6G, Ly-6G, Ly-6G.1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ly6G(546644)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg of this antibody detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.