Przejdź do
MABF719
Przeciwciało anty-CD62L (L-selektyna) (mysz), FITC, klon MEL-14
clone MEL-14, 0.5 mg/mL, from rat
Synonim(y):
L-selectin, CD62 antigen-like family member L, Leukocyte adhesion molecule 1, LAM-1, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LECAM1, Lymph node homing receptor, Lymphocyte antigen 22, Ly-22, Lymphocyte surface MEL-14 antigen, CD62L
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 μg
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2350,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
MEL-14, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
-
2350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MEL-14, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Sell(20343)
General description
Przeciwciało MEL-14 jest specyficzne dla mysiego CD62L, znanego również jako L-Selektyna, cząsteczki adhezji komórkowej, która ułatwia "toczenie się" limfocytów na aktywowanym śródbłonku naczyniowym i naprowadzanie do żyłek o wysokim śródbłonku (HEV), gdy komórki odpornościowe przenoszą się z krwi do tkanek obwodowych. L-selektyna jest członkiem rodziny cząsteczek selektyn, które działają razem z rodziną cząsteczek adhezyjnych integryn, pośrednicząc w interakcjach leukocytów ze śródbłonkiem. L-selektyna jest charakterystycznie wyrażana przez neutrofile i znajduje się również na limfocytach B, monocytach, granulocytach i na różnych poziomach na komórkach T naiwnych, efektorowych i pamięci. Przeciwciało MEL-14 może być stosowane jako fenotypowy marker ekspresji CD62L na różnych typach komórek odpornościowych. Należy pamiętać, że sama CD62L (L-selektyna) jest również określana w literaturze jako MEL-14.
To szczurze przeciwciało monoklonalne Anti-CD62L (L-Selectin) (mysie), FITC, klon MEL-14 zatwierdzone do stosowania w IP, IHC i cytometrii przepływowej do wykrywania CD62L (L-Selectin).
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD62L (L-Selectin) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF718MABF450MABF715
clone
MEL-14, monoclonal
clone
MEL-14, monoclonal
clone
MEL-14, monoclonal
clone
MEL-14, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Gene Information
mouse ... Sell(20343)
Gene Information
mouse ... Sell(20343)
Gene Information
mouse ... Sell(20343)
Gene Information
mouse ... Sell(20343)
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF71904053252965845