Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 746,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
BC96, monoclonal
species reactivity
human
packaging
pkg of 5 μL (0.06 μg/test)
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL2RA(3559)
General description
Przeciwciało BC96 może być stosowane jako marker ekspresji CD25 podczas rozwoju komórek T i B, na aktywowanych dojrzałych komórkach T i B oraz dla jego ekspresji na wysokim poziomie na naturalnych komórkach regulatorowych T (komórkach nTreg) w grasicy lub na obwodzie oraz na "indukowanych" obwodowych komórkach Treg. Przeciwciało to reaguje krzyżowo z CD25 u kilku gatunków innych niż człowiek, w tym pawianów, szympansów, kynomolgusów i rezusów.
Immunogen
Application
Inflammation & Immunology
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD25 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... IL2RA(3559) | Gene Information human ... IL2RA(3559) | Gene Information human ... IL2RA(3559) | Gene Information mouse ... Il2Ra(16184) |
| clone BC96, monoclonal | clone BC96, monoclonal | clone MEM-140, monoclonal | clone PC61.5, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rat |
| conjugate PE | conjugate PE-Cy7 | conjugate biotin conjugate | conjugate PE-Cy7 |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABF546 | 04053252963124 |