Kluczowe dokumenty
SAB4700366
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD25-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-140, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IL-2R α chain, Anti-IL2RA
Wybierz wielkość
100 μG
1350,00 zł
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-140, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL2RA(3559)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-140 reaguje z CD25 (łańcuch alfa receptora interleukiny-2), przezbłonową glikoproteiną typu I o masie 55 kDa, która ulega ekspresji na aktywowanych limfocytach B i T, aktywowanych monocytach/makrofagach oraz na limfocytach T CD4+ (komórkach regulatorowych T).
Immunogen
Leukocyty krwi obwodowej aktywowane PHA
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 1:200. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)