Przejdź do
MABF2089
Przeciwciało anty-CD28, klon 37.51
clone 37.51, from hamster(Syrian)
Synonim(y):
T-cell-specific surface glycoprotein CD28
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
37.51, monoclonal
Application:
FACS, IP, WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
hamster (Syrian)
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
37.51, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cd28(12487)
General description
25,24 kDa obliczone.
Specyficzna dla komórek T glikoproteina powierzchniowa CD28 (UniProt: P31041, znana również jako CD28) jest kodowana przez gen Cd28 (Gene ID: 12487) u myszy. CD28 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które istnieje jako homodimer połączony disiarczkiem. U ludzi CD28 ulega ekspresji przez większość limfocytów T na obwodzie, w tym wszystkie komórki CD4+ i około 50% komórek CD8+. CD28 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-19), który jest następnie odcinany w postaci dojrzałej. Posiada domenę zewnątrzkomórkową (aa 2-150), domenę transbłonową (aa 151-177) i domenę cytoplazmatyczną (aa 178-218). CD28 bierze udział w aktywacji komórek T, indukcji proliferacji komórek i produkcji cytokin oraz promowaniu przeżycia komórek T. Zwiększa produkcję IL-4 i IL-10 w komórkach T w połączeniu z ligacją TCR/CD3 i ko-stymulacją CD40L. B7-1 (CD80) i B7-2 (CD86) to dwa znane ligandy CD28 na aktywowanych komórkach B i komórkach prezentujących antygen (APC). Ligandy te wyzwalają sygnalizację CD28 w połączeniu z aktywacją TCR w celu napędzania proliferacji komórek T, indukowania wysokiego poziomu ekspresji IL-2, nadawania odporności na apoptozę i zwiększania cytotoksyczności komórek T. Interakcja ko-stymulującej sygnalizacji między ligandami B7 i CD28 jest niezbędna dla kluczowej komunikacji między komórkami T i komórkami B lub APC w celu koordynowania adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej.
Immunogen
Komórki chłoniaka T EL-4.
Application
Analiza funkcji Affects: Reprezentatywna partia wykryła CD28 w aplikacjach Affects Function (Ulges, A., et. al. (2015). Nat Immunol. 16(3):267-75; Krummel, M.F., et. al. (1995). J Exp Med. 1;182(2):459-65; Brender, C., et. al. (2007) Blood. 1;110(7):2528-36).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CD28 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Gross, J.A., et. al. (1992). J Immunol. 149(2):380-8; Krummel, M.F., et. al. (1995). J Exp Med. 1;182(2):459-65).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła CD28 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Gross, J.A., et. al. (1992). J Immunol. 149(2):380-8).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CD28 w zastosowaniach Western Blotting (Gross, J.A., et. al. (1992). J Immunol. 149(2):380-8
To monoklonalne przeciwciało anty-CD28, klon 37.51 chomika syryjskiego, nr kat. MABF2089 jest testowane do stosowania w cytometrii przepływowej, Western Blotting, immunoprecypitacji i wpływa na funkcję w celu wykrycia CD28.
Biochem/physiol Actions
Klon 37.51 jest przeciwciałem monoklonalnym chomika syryjskiego, które wykrywa CD28 w komórkach myszy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne IgG2-IgG3 chomika syryjskiego w PBS bez azydku.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in EL-4 T lymphoma cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD28 in 1X10E6 EL-4 T lymphoma cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF410MABF559MABF409
biological source
hamster (Syrian)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
PE-Cy7
conjugate
PE-Cy7
conjugate
PE
Gene Information
mouse ... Cd28(12487)
Gene Information
human ... CD28(940)
Gene Information
human ... CD28(940)
Gene Information
human ... CD28(940)
clone
37.51, monoclonal
clone
CD28.2, monoclonal
clone
CD28.2, monoclonal
clone
CD28.2, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c