Merck
MABF409
Przeciwciało anty-CD28 (ludzkie), PE, klon CD28.2
clone CD28.2, from mouse
Synonim(y):
T-cell-specific surface glycoprotein CD28, TP44, CD antigen CD28
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
CD28.2, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CD28.2, monoclonal
species reactivity
human
packaging
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD28(940)
General description
Przeciwciało CD28.2 reaguje z ludzkim CD28, glikoproteiną powierzchniową typu I o masie 44 kDa, która działa jako receptor ko-stymulujący wspomagający receptor komórek T (TCR). CD28 występuje jako homodimer o swoistości dla dwóch znanych ligandów, znanych jako B7-1 (CD80) i B7-2 (CD86), które ulegają ekspresji na aktywowanych komórkach B i komórkach prezentujących antygen. Ligandy te wyzwalają sygnalizację CD28 w połączeniu z aktywacją TCR w celu napędzania proliferacji komórek T, indukowania wysokiego poziomu ekspresji IL-2, nadawania odporności na apoptozę i zwiększania cytotoksyczności komórek T. Interakcja / współstymulująca sygnalizacja między ligandami B7 i CD28 zapewnia kluczową komunikację między komórkami T i komórkami B lub APC w celu koordynacji adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Inni członkowie rodziny receptorów CD28 obejmują CTLA-4 (CD152), PD-1 (CD279), ICCOS i BTLA. Przeciwciało CD28.2 może być stosowane jako marker fenotypowy dla ludzkiego CD28, wyrażanego na wszystkich komórkach T CD4 + i komórkach T CD8 + i jest szeroko stosowane jako odczynnik do aktywacji receptora CD28 in vitro i in vivo. Przeciwciało to wykazuje również reakcję krzyżową z kilkoma gatunkami innymi niż człowiek, w tym z pawianem, szympansem, kynomolgusem i rezusem.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD28 (ludzkie), PE, klon CD28.2 zatwierdzone do stosowania w IP, IHC i cytometrii przepływowej do wykrywania CD28.
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD28 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c