Przejdź do
MABF2072
Przeciwciało anty-MADCAM-1, klon MECA-367
clone MECA-367, from rat
Synonim(y):
Mucosal addressin cell adhesion molecule 1, mMAdCAM-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MECA-367, monoclonal
Application:
IHC, Neutral, WB
Citations:
-
773,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MECA-367, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Madcam1(17123)
General description
43,65 kDa obliczone.
Cząsteczka adhezji komórkowej adresyny śluzówkowej 1 (UniProt: Q61826; znana również jako MAdCAM-1, mMAdCAM-1) jest kodowana przez gen Madcam1 (Gene ID: 17123) u myszy. MAdCAM-1 jest komórkowym receptorem adhezyjnym leukocytów, który pomaga kierować ruchem limfocytów do tkanek błony śluzowej, w tym plastrów Peyera i blaszki właściwej jelita. Ulega on silnej ekspresji w naczyniach o wysokim śródbłonku (HEV) zorganizowanych tkanek limfoidalnych jelit i krezkowych węzłów chłonnych oraz w blaszce właściwej jelita. Jego ekspresję obserwuje się również w komórkach śródbłonka mózgu i tkankach błony śluzowej podczas przewlekłego stanu zapalnego. Nieprawidłową ekspresję MAdCAM-1 odnotowano również w trzustce objętej stanem zapalnym. MAdCAM-1 może wiązać zarówno integrynę alfa-4/beta-7, jak i selektynę L i bierze udział w regulacji zarówno przechodzenia, jak i zatrzymywania leukocytów. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-21), który jest następnie odcinany w postaci dojrzałej. MAdCAM-1 ma domenę zewnątrzkomórkową (aa 22-109), domenę transbłonową (aa 365-385) i domenę cytoplazmatyczną (aa 386-405). Zawiera również trzy domeny podobne do Ig (aa 22-109; 110-227; 258-357) i region podobny do mucyny (aa 221-257). Opisano dwie izoformy MAdCAM-1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Obie izoformy mogą przylegać do integryny alfa-4/beta-7. Uważa się, że izoforma 2, w której brakuje domeny podobnej do mucyny, specjalizuje się we wspieraniu wzmocnienia adhezji zależnej od integryny alfa-4/beta-7, niezależnie od wiązania selektyny L. Interakcja między integryną alfa-4 i MAdCAM-1 jest uważana za ważną dla napływu diabetogennych komórek T do trzustki. (Ref.: Savinov, AY., et al. (2003). J. Exp. Med. 197(5); 643-656; Rivera-Nieves, J., et al. (2005). J. Immunol. 174(4); 2343-2352).
Immunogen
Komórki śródbłonka izolowane z krezkowych i obwodowych węzłów chłonnych myszy BALB/c.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła MAdCAM-1 w zastosowaniach Western Blotting (Streeter, P.R., et. al. (1988). Nature. 331(6151):41-6).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła MAdCAM-1 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Streeter, P.R., et. al. (1988). Nature. 331(6151):41-6).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła MAdCAM-1 w zastosowaniach Immunohistochemii (Streeter, P.R., et. al. (1988). Nature. 331(6151):41-6; Rantakari, P., et. al. (2016). Nature. 538(7625):392-396).
Analiza neutralizująca: Reprezentatywna partia neutralizuje działanie na MAdCAM-1 i zmniejsza przewlekłe zapalenie jelita krętego (Rivera-Nieves, J., et. al. (2005). J Immunol. 174(4):2343-52).
Hamuje aktywność/funkcję: Reprezentatywna partia prawie całkowicie hamowała migrację limfocytów do plastrów Peyera, a także blokowała adhezję śluzówkowych żyłek o wysokim śródbłonku (HEV) wiążących się z chłoniakiem z komórek T TK1. (Streeter, P.R., et. al. (1988). Nature. 331(6151):41-6; Briskin, M.J., et. al. (1993). Nature. 363(6428):461-4).
Anti-MAdCAM-1, klon MECA-367, nr kat. MABF2072, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa mysią cząsteczkę adhezyjną 1 (MAdCAM-1) i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina), testach inhibicji/funkcji, neutralizacji i Western Blotting.
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Klon MECA-367 wykrywa cząsteczkę adhezji komórkowej adresyny śluzówkowej 1 (MAdCAM-1) w komórkach mysich.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS bez azydku.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in mouse colon tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected MAdCAM-1 in mouse colon tissue sections.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB16985MABF2071MAB2627
Gene Information
mouse ... Madcam1(17123)
Gene Information
human ... MCAM(4162)
Gene Information
human ... PLVAP(83483)
mouse ... Plvap(84094)
Gene Information
human ... L1CAM(3897), VCAM1(7412)
clone
MECA-367, monoclonal
clone
P1H12, monoclonal
clone
MECA-32, monoclonal
clone
6C7.1, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
rat
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse, canine, human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF2072-25UG04054839516696
MABF2072-100UG04054839516689