Przejdź do
MABF2071
Przeciwciało anty-PLVAP, klon MECA-32
clone MECA-32, from rat
Synonim(y):
Plasmalemma vesicle-associated protein, MECA-32 antigen, Plasmalemma vesicle protein 1, PV-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
733,00 zł
100 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MECA-32, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
-
733,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MECA-32, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLVAP(83483)
mouse ... Plvap(84094)
General description
Białko związane z pęcherzykami plazmalemmy (UniProt: Q91VC4; znane również jako antygen MECA-32, Plasmalemma vesicle protein 1, PV-1) jest kodowane przez gen Plvap (znany również jako Pv1) (Gene ID: 84094) u myszy. MECA-32 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu II, które bierze udział w tworzeniu membran szparkowych i fenestralnych jaskiń i może również funkcjonować w przepuszczalności mikronaczyniowej. Ulega ekspresji w płucach, nerkach, śledzionie, sercu, mięśniach, oku, trzustce, tarczycy, grasicy, gruczole podszczękowym, prostacie, najądrzach, macicy i wątrobie. MECA-32 zawiera trzy regiony zwiniętej cewki (aa 140-160; 189-224; i 281-383). Ma krótką domenę cytoplazmatyczną (aa 1-26), domenę transbłonową (aa 27-47) i długą domenę zewnątrzkomórkową (aa 48-438). W zarodku myszy ulega ekspresji w 7 dniu po urodzeniu (dpc). Jego ekspresja w mózgu jest ujemnie skorelowana z różnicowaniem naczyń krwionośnych w celu utworzenia bariery krew-mózg. Między 12 a 16 dpc obserwuje się wyższą ekspresję na powierzchniach komórek śródbłonka naczyń krwionośnych w mózgu. (Ref.: Hallmann, R., et al. (1995). Dev. Dynamics. 202; 525-332).
Obserwowano 50-55 kDa; obliczono 49,93 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Komórki zrębu mysich węzłów chłonnych.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła PLVAP w zastosowaniach immunohistochemicznych (Tanneau, G.M., et. al. (1999). J Histochem Cytochem. 47(12):1581-92; Hallmann, R., et. al. (1995). Dev Dyn. 202(4):325-32).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła PLVAP w zastosowaniach immunohistochemicznych (Kopp, H.G., et. al. (2005). Blood. 106(2):505-13).
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło PLVAP w tkance wątroby myszy.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła PLVAP w aplikacjach immunoprecypitacji (Hallmann, R., et. al. (1995). Dev Dyn. 202(4):325-32).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PLVAP w zastosowaniach Western Blotting (Hallmann, R., et. al. (1995). Dev Dyn. 202(4):325-32).
Anti-PLVAP, klon MECA-32, nr kat. MABF2071, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko związane z pęcherzykami plazmalemmy (PV_1) i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Klon MECA-32 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko związane z pęcherzykami plazmalemmy (PLVAP) u myszy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PLVAP in mouse kidney tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA002279MABC39MABC40
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rat
clone
MECA-32, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1D4B, monoclonal
clone
ABL-93, monoclonal
Gene Information
human ... PLVAP(83483)
mouse ... Plvap(84094)
Gene Information
human ... PLVAP(83483)
Gene Information
mouse ... Lamp1(16783)
Gene Information
mouse ... Lamp2(16784)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated