Przejdź do
MABF2047
Przeciwciało anty-BST-2 (CD317), klon 927
clone 927, from rat
Synonim(y):
Bone marrow stromal antigen 2, BST-2, HM1.24 antigen, CD317
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
750,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
927, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, IHC, Neutral
Citations:
-
750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
927, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), neutralization: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Bst2(69550)
General description
Antygen zrębu szpiku kostnego 2 (UniProt: Q8R2Q8; znany również jako BST-2, antygen HM1.24, PDCA-1, CD317) jest kodowany przez gen Bst2 (Gene ID: 69550) u myszy. BST-2 jest jednoprzebiegowym homodimerycznym białkiem błonowym typu II, które przemieszcza się między błoną komórkową, gdzie występuje głównie w tratwach błonowo-lipidowych, a siecią trans-Golgiego. Jego dimeryzacja jest niezbędna dla jego aktywności przeciwwirusowej. Wykazano również, że BST-2 tworzy kompleks z MMP-14 i lokalizuje się w cytoplazmie. BST-2 ulega wysokiej ekspresji w komórkach produkujących interferon typu I u myszy naiwnych. Jego poziomy w większości komórek są podwyższone po leczeniu IFN typu I i IFN-gamma. Służy jako indukowany przez IFN przeciwwirusowy czynnik ograniczający gospodarza, który skutecznie blokuje uwalnianie różnych wirusów otoczkowych ssaków poprzez bezpośrednie wiązanie powstających wirionów do błon zakażonych komórek. Działa jako bezpośrednia fizyczna więź, utrzymując wiriony na błonie komórkowej i łącząc je ze sobą. Wirusy na uwięzi mogą być internalizowane przez endocytozę, a następnie degradowane lub mogą pozostać na powierzchni komórki. W obu przypadkach ich rozprzestrzenianie się jako wirionów wolnych od komórek jest ograniczone. BST-2 jest syntetyzowany z propeptydem (aa 153-172), który jest usuwany w celu wygenerowania dojrzałej formy. Dojrzała forma ma domenę cytoplazmatyczną (aa 1-30), domenę transbłonową (aa 31-51) i domenę zewnątrzkomórkową (aa 52-152). W regionie zewnątrzkomórkowym ma domenę zwiniętej cewki (aa 74-147), która tworzy wydłużoną, półelastyczną strukturę przypominającą pręt o długości 17 nm, która jest niezbędna do zatrzymania wirionu na powierzchni komórki i zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa.
~19,15 kDa obliczone.
Immunogen
Komórki wytwarzające IFN typu I pochodzące ze szpiku kostnego myszy.
Application
Analiza neutralizująca: Reprezentatywna partia skutecznie zubożyła komórki produkujące interferon typu I (IPC) i zniosła wydzielanie IFN-alfa przez IPC w odpowiedzi na CpG. (Blasius, A.L., et. al. (2006). J Immunol. 177(5):3260-5).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła BST-2 (CD317) w zastosowaniach immunohistochemicznych (Yun, T., et. al. (2016). Cell Metab. 23(5):852-66).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła BST-2 (CD317) w zastosowaniach ELISA (Blasius, A.L., et. al. (2006). J Immunol. 177(5):3260-5).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła BST-2 (CD317) w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Blasius, A.L., et. al. (2006). J Immunol. 177(5):3260-5; Yun, T., et. al. (2016). Cell Metab. 23(5):852-66).
Anty-BST-2 (CD317), klon 927, nr kat. MABF2047, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym antygen zrębu szpiku kostnego 2 i zostało przetestowane pod kątem stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej, immunohistochemii (parafina) i aktywności neutralizującej.
Biochem/physiol Actions
Klon 927 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa mysi antygen zrębu szpiku kostnego 2 (BST-2). Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in mouse spleen and mouse kidney tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected BST-2 (CD317) in mouse spleen and mouse kidney tissue sections.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC1801HPA017060MABT861M
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
Gene Information
mouse ... Bst2(69550)
Gene Information
human ... BST2(137964)
Gene Information
human ... BST2(684)
Gene Information
human ... CDCP1(64866)
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
927, monoclonal
clone
Mab-c48, monoclonal
clone
polyclonal
clone
9A2, monoclonal