Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA017060
Sigma-Aldrich
Anti-BST2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BST-2, Anti-Bone marrow stromal antigen 2, Anti-CD317 antigen, Anti-HM1.24 antigen
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
THLLQQELTEAQKGFQDVEAQAATCNHTVMALMASLDAEKAQGQKKVEELEGEITTLNHKLQDASAEVERLRRENQVLSVRIADKKYYPSSQDSSSAAAPQLLIVLLG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BST2(684)
Opis ogólny
BST2 (antygen komórek zrębu szpiku kostnego 2) jest białkiem komórkowym indukowanym przez interferon, ulegającym ekspresji w podgrupie tymocytów rdzeniastych. Składa się z N-końcowej domeny cytoplazmatycznej, domeny transmembranowej, ektodomeny i C-końcowej kotwicy błonowej. Na swoim N-końcowym końcu składa się z trzech reszt cysteinowych, odpowiedzialnych za tworzenie dimerów związanych z cysteiną.
Immunogen
Bone marrow stromal antigen 2 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
BST2 (antygen komórek zrębu szpiku kostnego 2) odgrywa ważną rolę w interakcjach wirus-komórka gospodarza. Działa jako czynnik ograniczający dostęp wirusów do komórek gospodarza. Doniesiono, że BST2 odgrywa ważną rolę kliniczną w raku płaskonabłonkowym jamy ustnej (OSCC).[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70147
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marta Epeldegui et al.
European journal of immunology, 45(3), 728-737 (2014-11-20)
In contrast to peripheral plasmacytoid DCs (pDCs), thymic pDCs constitutively express low levels of IFN-α. This leads to induction of interferon secondary genes (ISGs) in medullary thymocytes, raising the question whether IFN-α may play a role in T-cell development. When
Quoc Thang Pham et al.
Anticancer research, 37(6), 2853-2860 (2017-05-30)
Renal cell carcinoma (RCC) is one of the most common types of cancer in developed countries. Bone marrow stromal cell antigen 2 (BST2) gene, which encodes BST2 transmembrane glycoprotein, is overexpressed in several cancer types. In the present study, we
Sarah Welbourn et al.
The Journal of biological chemistry, 290(6), 3740-3751 (2014-12-20)
BST-2/tetherin is a cellular host factor capable of restricting the release of a variety of enveloped viruses, including HIV-1. Structurally, BST-2 consists of an N-terminal cytoplasmic domain, a transmembrane domain, an ectodomain, and a C-terminal membrane anchor. The BST-2 ectodomain
Sum-Fu Chiang et al.
Disease markers, 2015, 874054-874054 (2015-10-27)
The cancer cell secretome has been recognized as a valuable reservoir for identifying novel serum/plasma biomarkers for different cancers, including colorectal cancer (CRC). This study aimed to verify four CRC cell-secreted proteins (tumor-associated calcium signal transducer 2/trophoblast cell surface antigen
Yoshinori Shigematsu et al.
Oncology letters, 14(1), 999-1004 (2017-07-12)
Bladder cancer, the majority of which is urothelial carcinoma (UC), is a common malignancy worldwide. Genes encoding transmembrane/secretory proteins expressed specifically in certain cancers may be ideal biomarkers for cancer diagnosis and may represent therapeutic targets. In the present study