Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 726,00 zł | |
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rat
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
551, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Siglech(233274)
General description
Immunogen
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła Siglec-H w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Yun, T.J., et. al. (2016). Cell Metab. 23(5):852-66).
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected Siglec-H in frozen mouse spleen tissue sections.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rat | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| clone 551, monoclonal | clone 5F1.1, monoclonal | clone polyclonal | clone 1D11, monoclonal |
| Gene Information mouse ... Siglech(233274) | Gene Information human ... SIGLEC1(6614) | Gene Information human ... SIGLEC1(6614) | Gene Information human ... SIGLEC10(89790) |
| species reactivity mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c