Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA053457
Sigma-Aldrich
Anti-SIGLEC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD169, Anti-FLJ00051, Anti-FLJ00055, Anti-dJ1009E24.1, Anti-sialic acid binding Ig-like lectin 1, sialoadhesin
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
CTAQNLLGSISTIGRLQVEGARVVAEPGLDVPEGAALNLSCRLLGGPGPVGNSTFAWFWNDRRLHAEPVPTLAFTHVARAQAGMYH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIGLEC1(6614)
Opis ogólny
Wiążąca kwas sialowy lektyna Ig-podobna 1 (SIGLEC1), znana również jako CD169, jest receptorem powierzchniowym komórek szpikowych należącym do rodziny Siglec. Ulega ekspresji na powierzchni specyficznych podgrup makrofagów i ich monocytów prekursorowych. Ponadto wykazuje również ekspresję na niektórych komórkach dendrytycznych lub limfocytach T. SIGLEC1 jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 20p. Struktura białka charakteryzuje się 17 domenami podobnymi do Ig, w tym N-końcową domeną zestawu V i 16 domenami zestawu C2.
Immunogen
sialic acid binding Ig-like lectin 1, sialoadhesin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SIGLEC1 wyprodukowane u królika zostało użyte w immunohistochemii.[1]
Działania biochem./fizjol.
Ig jak lektyna 1 (SIGLEC1) wiążąca kwas sialowy pomaga w adhezji między komórkami i interakcjach komórka-patogen. Umożliwia również prezentację antygenu i indukuje adaptacyjną odpowiedź immunologiczną. SIGLEC1 ułatwia tłumienie i indukuje odporność przeciwnowotworową. Tłumi przeciwwirusową wrodzoną odpowiedź immunologiczną poprzez indukowanie degradacji kinazy wiążącej TANK 1 (TBK1) za pośrednictwem ligazy ubikwityny zawierającej motyw trójdzielny 27 (TRIM27). SIGLEC1 jest stosowany jako predykcyjny marker molekularny w kilku chorobach autoimmunologicznych, takich jak choroba Grave'a. U pacjentów z twardziną układową (SSc) zaobserwowano zwiększoną regulację SIGLEC1.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85314
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Javier Martinez-Picado et al.
Nature communications, 7, 12412-12412 (2016-08-12)
Siglec-1/CD169 is a myeloid-cell surface receptor critical for HIV-1 capture and infection of bystander target cells. To dissect the role of SIGLEC1 in natura, we scan a large population genetic database and identify a loss-of-function variant (Glu88Ter) that is found
Robert M Clancy et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 202(1), 48-55 (2018-12-07)
Given that diseases associated with anti-SSA/Ro autoantibodies, such as systemic lupus erythematosus and Sjögren syndrome, are linked with an upregulation of IFN and type I IFN-stimulated genes, including sialic acid-binding Ig-like lectin 1 (Siglec-1), a receptor on monocytes/macrophages, recent attention
Michael R York et al.
Arthritis and rheumatism, 56(3), 1010-1020 (2007-03-01)
Microarray analyses of peripheral blood leukocytes have shown that patients with systemic lupus erythematosus express increased levels of type I interferon (IFN)-regulated genes. In this study we examined gene expression by peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from patients with systemic
Yu Liu et al.
Biomedical reports, 14(2), 26-26 (2021-01-08)
CD169+ macrophages are a unique type of macrophage subset that differ from M1 and M2 macrophages. CD169+ macrophages are present in multiple tissues and organs throughout the body and are primarily expressed in secondary lymphoid organs. These cells are primarily
R Biassoni et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 7(4), 376-387 (2004-02-03)
NK cells express receptors characterized by opposite functions that finely regulate their activities. Among inhibitory receptors, some are specific for different groups of MHC class I alleles, while others are still orphan receptors. On the contrary, various activating receptors are