Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 tests | Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 583,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
SJ25C1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD19(930)
General description
Immunogen
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Preparation Note
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD19 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate PE | conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate FITC conjugate |
| Gene Information human ... CD19(930) | Gene Information human ... CD19(930) | Gene Information human ... CD19(930) | Gene Information human ... CD19(930) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone SJ25C1, monoclonal | clone SJ25C1, monoclonal | clone HD37, monoclonal | clone HD37, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c