Przejdź do zawartości
FCMAB184F
Milli-Mark® Przeciwciało anty-CD19-FITC, klon HD37
clone HD37, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
Differentiation antigen CD19
B-lymphocyte surface antigen B4
T-cell surface antigen Leu-12, B-lymphocyte antigen CD19
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
HD37, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HD37, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD19(930)
General description
120 kDa (Pezzutto, 1987; Sato, 1997)
CD19 jest transbłonową glikoproteiną o masie cząsteczkowej 120 kDa i zredukowanej masie cząsteczkowej 95 kDa (Pezzutto, 1987; Sato, 1997). CD19 jest członkiem nadrodziny immunoglobulin z dwiema zewnątrzkomórkowymi domenami typu C2 (Pezzutto, 1987) i jest krytyczną cząsteczką transdukcji sygnału, która reguluje rozwój, aktywację i różnicowanie limfocytów B (Sato, 1997). Ekspresja CD19 jest ograniczona do limfocytów B i nie występuje w limfocytach T, monocytach i granulocytach (Pezzutto, 1987). Antygen CD19 pojawia się wcześnie podczas dojrzewania komórek B, prawdopodobnie na późnym etapie komórek pro-B, około czasu rearanżacji łańcucha ciężkiego Ig. Następnie utrzymuje się na wszystkich etapach dojrzewania komórek B i jest tracony podczas końcowego różnicowania do komórek plazmatycznych (Pezzutto, 1987).
Immunogen
Komórki białaczki włochatokomórkowej
Application
Wykrywaj CD19 przy użyciu tego przeciwciała Milli-Mark Anti-CD19 -FITC Antibody, klon HD37 zatwierdzony do stosowania w FC.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje ludzki CD19.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 sprzężona z FITC w 0,05 M buforze Tris-HCl z 1% BSA, azydkiem sodu w stężeniu 0,097% przy pH 7,2
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Chronić przed światłem w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Limfocyty ludzkie
Evaluated by flow cytometry using Human Lymphocytes
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)