Przejdź do
MABF150E
Przeciwciało anty-IL-2 (mysie), PE, klon JES6-5H4
clone JES6-5H4, from rat, PE
Synonim(y):
Interleukin-2 (IL-2), T-cell growth factor (TCGF), IL-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
689,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
JES6-5H4, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
689,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
conjugate
PE
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
JES6-5H4, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Il2(16183)
General description
Przeciwciało JES6-5H4 wiąże się z mysią interleukiną-2 (IL-2), cytokiną o masie 17 kDa, która jest wydzielana przez aktywowane limfocyty T. Cytokina ta działa jako autokrynny czynnik stymulujący proliferację, różnicowanie i przeżycie limfocytów B. Cytokina ta działa jako autokrynny czynnik stymulujący proliferację, różnicowanie i przeżycie komórek T, a także jest skutecznym aktywatorem komórek B i induktorem funkcji cytotoksycznych komórek NK. IL-2 odgrywa kluczową rolę modulacyjną w różnicowaniu komórek T w kierunku typów komórek Th17 lub T regulatorowych (Treg) i jest ważna dla funkcji komórek Treg. Receptor IL-2 (IL-2R) jest kompleksem składającym się z łańcucha alfa IL-2R (CD25) wraz z łańcuchem beta IL-2R (CD122) i wspólnym łańcuchem gamma (CD132). IL-2 może również wiązać się z niskim powinowactwem z samym białkiem powierzchniowym komórek T CD25, chociaż ta interakcja nie indukuje sygnalizacji komórkowej.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-IL-2 (mysie), PE, klon JES6-5H4, nr kat. Nr kat. MABF1510 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania IL-2.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected IL-2 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF150CMABF382MABF1513
clone
JES6-5H4, monoclonal
clone
JES6-5H4, monoclonal
clone
A7R34, monoclonal
clone
C17.8, monoclonal
Gene Information
mouse ... Il2(16183)
Gene Information
mouse ... Il2(16183)
Gene Information
mouse ... Il7R(16197)
Gene Information
mouse ... Il12B(16160)
conjugate
PE
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
PE-Cy7
conjugate
PE
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Mods – modifications – small alterations can have a big impact on form and function. In the motorsports world, stock vehicles are modified to enhance their performance. Modifications, or mods, to the engine, drive train, intake and exhaust components add up to provide phenomenal performance gains that can be measured as horsepower and torque increases, which yield a competitive advantage, and result in reduced run times. In biology, proteins undergo modifications that alter their function. Some proteins require the modifications in order to perform their function effectively, whether it’s a pro-protein that is cleaved to produce an active enzyme, or a protein that is phosphorylated to facilitate a signaling process. Other proteins, such as histones, undergo modifications that regulate gene expression and alter cellular function. There are several post translational modifications such as acetylation, methylation, phosphorylation, and ubiquitination that impact protein function and activity. As a result, the analysis of proteins and their post-translational modifications are particularly important for the study of normal and disease-associated processes. New antibodies to detect phospho Histidines are now available from EMD Millipore."
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF151004055977293357
MABF150904055977292251