Przejdź do
MABF382
Przeciwciało anty-CD127 (IL-7Ra) (mysz), PE-Cy7, klon A7R34
clone A7R34, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki01 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE-Cy7
Clone:
A7R34, monoclonal
Application:
FACS, IF, IHC, IP
Citations:
-
1690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 października 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
PE-Cy7
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
A7R34, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Il7R(16197)
General description
Przeciwciało A7R34 jest swoiste dla mysiego CD127, białka o masie powierzchniowej 60-90 kDa, znanego również jako łańcuch alfa receptora interleukiny-7 lub IL-7R alfa. CD127 jest zwykle wyrażany na powierzchni komórki jako heterodimer ze wspólnym łańcuchem gamma (CD132). Kompleks ten działa jako funkcjonalny receptor dla IL-7, cytokiny ważnej w rozwoju komórek T i B oraz w homeostazie dojrzałych komórek T. Druga cytokina znana jako limfopoetyna zrębu grasicy (TSLP) również wiąże się z kompleksem receptora CD127 i łańcuchem TSLPR w celu aktywacji komórek dendrytycznych i jest zaangażowana w rozwój komórek B, alergię i autoimmunizację.Przeciwciało A7R34 może być stosowane jako marker fenotypowy dla CD127 na niedojrzałych komórkach B, na podgrupach tymocytów, które są podwójnie ujemne (CD4-CD8- ) lub pojedynczo dodatnie (CD4+ lub CD8+), a także na niskich poziomach na dojrzałych, obwodowych limfocytach T. CD127 jest kluczowym markerem, stosowanym w połączeniu z CD4 i CD25, w celu rozróżnienia populacji Treg i efektorowych/pamięciowych Treg znanych jako T(REM).
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD127 (IL-7Ra) (mysie), PE-Cy7, klon A7R34 zatwierdzone do stosowania w IP, IHC, immunofluorescencji i cytometrii przepływowej do wykrywania CD127 (IL-7Ra).
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD127 (IL-7Ra) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF378MABF383MABF541
description
clone A7R34, 0.2 mg/mL, from rat
description
clone A7R34, 0.2 mg/mL, from rat
description
clone A7R34, 0.2 mg/mL, from rat
description
clone A7R34, 0.2 mg/mL, from rat
clone
A7R34, monoclonal
clone
A7R34, monoclonal
clone
A7R34, monoclonal
clone
A7R34, monoclonal
Gene Information
mouse ... Il7R(16197)
Gene Information
mouse ... Il7R(16197)
Gene Information
mouse ... Il7R(16197)
Gene Information
mouse ... Il7R(16197)
conjugate
PE-Cy7
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
PerCP-Cy5.5
conjugate
PerCP-Cy5.5
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)