Przejdź do
MABF142C
Przeciwciało anty-Ly-6G (mysz), PE-Cy7, klon 1A8
clone 1A8, from rat, PE-Cy7
Synonim(y):
Lymphocyte antigen 6G (Ly-6G), Ly-6G.1, Ly-6G
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
689,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE-Cy7
Clone:
1A8, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
689,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
conjugate
PE-Cy7
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1A8, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
General description
Przeciwciało 1A8 wiąże się z mysim Ly-6G, powszechnie znanym jako Gr-1, członkiem nadrodziny Ly-6 białek powierzchniowych zakotwiczonych w GPI, odgrywających rolę w sygnalizacji komórkowej i adhezji komórek. Gr-1 ulega zróżnicowanej ekspresji podczas rozwoju i dojrzewania komórek w linii mieloidalnej i ulega ekspresji na różnych etapach i poziomach na monocytach, makrofagach, granulocytach i neutrofilach obwodowych. U myszy przeciwciało 1A8 jest zwykle stosowane w połączeniu z przeciwciałem znakującym makrofagi M1/70 (anty-CD11b) do analizy fenotypowej monocytów, makrofagów i granulocytów. Uwaga: do identyfikacji Ly-C zgłoszono alternatywne przeciwciało, klon RB6-8C5, które reaguje krzyżowo z Ly-6C na komórkach wyrażających ten antygen (Fleming et al. 1993. J. Immunol. 151: 2399-2408 i Sasmono et al. 2007. J. Leukoc. Biol. 82: 111-123) i był cytowany w literaturze w celu identyfikacji Ly-6G/Ly-6C.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To przeciwciało anty-Ly-6G (mysie), PE-Cy7, klon 1A8 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania Ly-6G.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF142AMABF469MABF738
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
PE-Cy7
conjugate
APC-Cy7
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
PerCP-Cy5.5
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
clone
1A8, monoclonal
clone
1A8, monoclonal
clone
1A8, monoclonal
clone
1A8, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Mods – modifications – small alterations can have a big impact on form and function. In the motorsports world, stock vehicles are modified to enhance their performance. Modifications, or mods, to the engine, drive train, intake and exhaust components add up to provide phenomenal performance gains that can be measured as horsepower and torque increases, which yield a competitive advantage, and result in reduced run times. In biology, proteins undergo modifications that alter their function. Some proteins require the modifications in order to perform their function effectively, whether it’s a pro-protein that is cleaved to produce an active enzyme, or a protein that is phosphorylated to facilitate a signaling process. Other proteins, such as histones, undergo modifications that regulate gene expression and alter cellular function. There are several post translational modifications such as acetylation, methylation, phosphorylation, and ubiquitination that impact protein function and activity. As a result, the analysis of proteins and their post-translational modifications are particularly important for the study of normal and disease-associated processes. New antibodies to detect phospho Histidines are now available from EMD Millipore."
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF142504055977291506
MABF142404055977291490