Przejdź do
MABE886
Przeciwciało anty-B-Myb, klon LX015.1
clone LX015.1, from mouse
Synonim(y):
Myb-related protein B, B-Myb, Myb-like protein 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
LX015.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
5
1490,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
LX015.1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYBL2(4605)
General description
B-Myb, znany również jako B-Myb lub Myb-like protein 2 i kodowany przez gen MYBL2/BMYB, jest białkiem czynnika transkrypcyjnego zaangażowanym w regulację przeżycia, proliferacji i różnicowania komórek. B-Myb jest fosforylowany przez kinazę 2 zależną od cykliny A/cykliny podczas fazy S cyklu komórkowego i posiada zarówno aktywność aktywatora, jak i represora. B-Myb jest składnikiem kompleksu DREAM (zwanego również kompleksem LINC), który składa się z co najmniej białek E2F4, E2F5, LIN9, LIN37, LIN52, LIN54, MYBL1, MYBL2, RBL1, RBL2, RBBP4, TFDP1 i TFDP2. Kompleks istnieje w spokojnych komórkach, gdzie hamuje geny zależne od cyklu komórkowego. Dysocjuje w fazie S, gdy LIN9, LIN37, LIN52 i LIN54 tworzą subkompleks, który wiąże się z MYBL22. B-Myb jest zlokalizowany w jądrze komórkowym. B-Myb ulega szerokiej ekspresji i regulacji w komórkach nowotworowych. B-Myb jest onkogennym czynnikiem transkrypcyjnym zaangażowanym w progresję G2/M i jest kluczowym celem terapii przeciwnowotworowej.
~80 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu B-Myb.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła lizaty komórek U2OS wyrażające B-Myb w U2OS (Chen, X., et al. (2013). Mol Cel Biol. 33(2):227-236.).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium w lizatach komórek NIH/3T3 oraz w niezróżnicowanych i zróżnicowanych lizatach komórek F9 (Knight, A. S., et al. (2009). Oncogene. 28(15):1737-1747.).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium w cyklicznych ekstraktach jądrowych NIH/3T3 i F9 (Muller, G. A., et al. (2012). Nucleic Acids Res. 40(4):1561-78.).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła lizaty komórek MEF typu dzikiego B-Myb, a nie w lizatach komórek MEF zatrzymanych w fazie G0 typu dzikiego B-Myb. Ta sama partia wykryła również B-Myb w zatrzymanych w fazie G0 i w cyklicznych lizatach komórek MEF nieprawidłowo wyrażających homozygotyczny zmutowany B-Myb (Tavner, F., et al. (2007). Oncogene. 26(19): 2727-2735.).
Wykryj B-Myb za pomocą tego przeciwciała anty-B-Myb, klon LX015.1 zatwierdzony do stosowania w western blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected B-Myb in 10 μg of HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4501939SAB1409333MABE659
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
clone
LX015.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
3B6, monoclonal
clone
8F12.1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... MYBL2(4605)
Gene Information
human ... MYBL2(4605)
Gene Information
human ... MYBL2(4605)
Gene Information
human ... MYB(4602)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruchi Kumari et al.
Scientific reports, 11(1), 21506-21506 (2021-11-04)
Cellular senescence is a stable cell cycle arrest that normal cells undergo after a finite number of divisions, in response to a variety of intrinsic and extrinsic stimuli. Although senescence is largely established and maintained by the p53/p21WAF1/CIP1 and pRB/p16INK4A
Pirunthan Perampalam et al.
The Journal of clinical investigation, 131(4) (2021-01-15)
DREAM (Dp, Rb-like, E2F, and MuvB) is a transcriptional repressor complex that regulates cell proliferation, and its loss causes neonatal lethality in mice. To investigate DREAM function in adult mice, we used an assembly-defective p107 protein and conditional deletion of
Benjamin B Morris et al.
Frontiers in oncology, 10, 585551-585551 (2021-01-26)
It has long been recognized that defects in cell cycle checkpoint and DNA repair pathways give rise to genomic instability, tumor heterogeneity, and metastasis. Despite this knowledge, the transcription factor-mediated gene expression programs that enable survival and proliferation in the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABE88604053252939631