Kluczowe dokumenty
SAB1409333
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MYBL2 antibody produced in mouse
clone 3B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 102.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYBL2(4605)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen, członek rodziny genów czynników transkrypcyjnych MYB, jest białkiem jądrowym zaangażowanym w progresję cyklu komórkowego. Kodowane białko jest fosforylowane przez cyklinę A / kinazę zależną od cyklin 2 podczas fazy S cyklu komórkowego i posiada zarówno aktywność aktywatora, jak i represora. Wykazano, że aktywuje geny cyklu podziału komórki 2, cykliny D1 i białka 5 wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu. Mogą istnieć warianty transkrypcyjne tego genu, ale ich pełna długość nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MYBL2 (AAH07585.1, 1 a.a. ~ 700 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSRRTRCEDLDELHYQDTDSDVPEQRDSKCKVKWTHEEDEQLRALVRQFGQQDWKFLASHFPNRTDQQCQYRWLRVLNPDLVKGPWTKEEDQKVIELVKKYGTKQWTLIAKHLKGRLGKQCRERWHNHLNPEVKKSCWTEEEDRIICEAHKVLGNRWAEIAKMLPGRTDNAVKNHWNSTIKRKVDTGGFLSESKDCKPPVYLLLELEDKDGLQSAQPTEGQGSLLTNWPSVPPTIKEEENSEEELAAATTSKEQEPIGTDLDAVRTPEPLEEFPKREDQEGSPPETSLPYKWVVEAANLLIPAVGSSLSEALDLIESDPDAWCDLSKFDLPEEPSAEDSINNSLVQLQASHQQQVLPPRQPSALVPSVTEYRLDGHTISDLSRSSRGELIPISPSTEVGGSGIGTPPSVLKRQRKRRVALSPVTENSTSLSFLDSCNSLTPKSTPVKTLPFSPSQFLNFWNKQDTLELESPSLTSTPVCSQKVVVTTPLHRDKTPLHQKHAAFVTPDQKYSMDNTPHTPTPFKNALEKYGPLKPLPQTPHLEEDLKEVLRSEAGIELIIEDDIRPEKQKRKPGLRRSPIKKVRKSLALDIVDEDVKLMMSTLPKSLSLPTTAPSNSSSLALSGIKEDNSLLNQGFLQAKPEKAAVAQKPRSHFTTPAPMSSARKTVACGGTRDQLFMQEKARQLLGRLKPSHTSRTLILS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)