Przejdź do
MABE326
Przeciwciało anty-JARID1D/KDM5D, klon 7F10.4
clone 7F10.4, from mouse
Synonim(y):
JARID1D/KDM5D, Lysine-specific demethylase 5D, Histocompatibility Y antigen, H-Y, Histone demethylase JARID1D, Jumonji/ARID domain-containing protein 1D, Protein SmcY
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7F10.4, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
1830,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7F10.4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KDM5D(8284)
General description
Demetylaza specyficzna dla lizyny 5D (UniProt Q9BY66; znana również jako H-Y, demetylaza histonowa JARID1D, antygen Y zgodności tkankowej, ludzki homolog wybranego mysiego cDNA na Y, białko zawierające domenę Jumonji/ARID 1D, bogata w AT interaktywna domena Jumonji 1D (podobna do RBP2), Protein SmcY, SMC homolog Y chromosome, Smcy homolog Y-linked) jest kodowany przez gen KDM5D (znany również jako HY, HYA, JARID1D, KIAA0234, SMCY) (Gene ID 8284) u człowieka. JARID1D/KDM5D jest demetylazą histonową, która specyficznie katalizuje demetylację trój- i dwumetylowanej lizyny 4 histonu H3 (H3K4m3 i H3K4m2), ale nie metylowanych H3K9, H3K27, H3K36, H3K79, H4K20 lub monometylowanych H3K4. Gen KDM5D jest mapowany do regionu czynnika azoospermii (AZF), o którym wiadomo, że jest zaangażowany w spermatogenezę.
Zaobserwowano ~200 kDa. Izoforma 1 (obliczone 174,1 kDa); Izoforma 2 (obliczone 167,4 kDa); Izoforma 3 (obliczone 177,6 kDa). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu JARID1D/KDM5D.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło JARID1D/KDM5D w komórkach HeLa.
To przeciwciało anty-JARID1D, klon 7F10.4 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunocytochemii do wykrywania KDM5D.
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że klon 7F10.4 będzie reagował ze wszystkimi trzema splicingowanymi izoformami JARID1D/KDM5D.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in U2OS cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected JARID1D/KDM5D in 10 µg of U2OS cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE1082MABE979ABE499
clone
7F10.4, monoclonal
clone
polyclonal
clone
2B4.2, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... KDM5D(8284)
Gene Information
human ... KDM5C(8242)
Gene Information
human ... KDM5C(8242)
mouse ... Kdm5C(20591)
Gene Information
human ... KDM4D(55693)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABE32604055977175349