Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KDM5C(8242)
General description
JARID1C, znana również jako białko 1C zawierające domenę Jumonji/ARID, białko SmcX lub białko Xe169 i kodowana przez gen KDM5C/DXS1272E/JARID1/SMCX/XE169, demetylaza histonowa, która specyficznie demetyluje ′Lys-4′ histonu H3, odgrywając w ten sposób centralną rolę w kodzie histonowym. JARID1C demetyluje trimetylowane i dimetylowane, ale nie monometylowane H3 ′Lys-4′. JARID1C nie demetyluje histonu H3 ′Lys-9′, H3 ′Lys-27′, H3 ′Lys-36′, H3 ′Lys-79′ lub H4 ′Lys-20′. Ponadto JARID1C uczestniczy w represji transkrypcji genów neuronalnych poprzez rekrutację deacetylaz histonowych i REST w ograniczających neurony elementach wyciszających. JARID1C jest zlokalizowany w jądrze. Defekty w JARID1C są związane z upośledzeniem umysłowym, sprzężonym z chromosomem X, syndromicznym zaburzeniem typu Claesa-Jensena (MRXSCJ). Pacjenci z MRXSCJ mają poniżej średniej ogólne funkcjonowanie intelektualne związane z upośledzeniem zachowań adaptacyjnych podczas rozwoju i cierpią na upośledzenie umysłowe, postępującą paraplegię spastyczną, drgawki i dysmorfię twarzy.
Zaobserwowano ~175 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu JARID1C.
Application
Przeciwciało anty-JARID1C wykrywa poziom JARID1C i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w JARID1C.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Chromatin Biology
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected JARID1C in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected JARID1C in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone 2B4.2, monoclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABE1082 | 04053252939570 |