Przejdź do
MABE1885
Przeciwciało anty-histonowe H1, klon 1G6
clone 1G6, from mouse
Synonim(y):
H1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1G6, monoclonal
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1G6, monoclonal
species reactivity
Drosophila
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Histon H1 (UniProt: P02255; znany również jako H1) jest kodowany przez gen His 1 (Gene ID: 318854) u gatunku Drosophila. Histon H1 jest histonem łącznikowym, który bierze udział w organizacji i utrzymaniu struktury chromatyny wyższego rzędu i odgrywa aktywną rolę w kontroli replikacji DNA i proliferacji komórek. Członkowie rodziny histonów łącznikowych H1 są kluczowym składnikiem chromatyny i wiążą się z cząsteczką rdzenia nukleosomalnego wokół miejsc wejścia i wyjścia DNA. Histon H1 jest niezbędny do kondensacji łańcuchów nukleosomów w struktury wyższego rzędu. U metazoanów histony H1 są mniejsze i mają około 200 aminokwasów. Mają krótki N-końcowy ogon, centralną domenę kulistą i długi podstawowy C-końcowy ogon. Wykazano, że centralna domena globularna jest wysoce konserwatywna wśród wszystkich podtypów H1. Manipulowanie poziomami histonu H1 może prowadzić zarówno do regulacji w górę, jak i w dół określonych genów. Pozbawienie H1 skutkuje masowo zmienioną strukturą chromosomów z utratą prążkowania chromosomów. U Drosophila 20% redukcja zawartości H1 prowadzi do zatrzymania wzrostu poza stadium larwalnym. Histon H1 ulega fosforylacji głównie w regionie ogona, zwłaszcza w C-końcowym ogonie, gdzie znajduje się kilka motywów {(S/T)-P-X-(K/R)}, które są rozpoznawane przez kinazy zależne od cyklin (CDK). Poziomy fosforylacji są najniższe w fazie G1 cyklu komórkowego i wzrastają w fazie S, osiągając maksymalne poziomy w mitozie. (Ref.: Hergeth, SP., and Schneider, R (2015). EMBO Rep. 16(11); 1439-1453).
Zaobserwowano ~35 kDa; obliczono 26,36 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 148 aminokwasom z C-końcowej połowy histonu H1 Drosophila.
Application
Analiza ChIP-seq: Reprezentatywna partia wykryła Histone H1 w aplikacjach ChIP-seq (Iwasaki, Y.W., et. al. (2016). Mol Cell. 63(3):408-19).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated Histone H1 in Immunoprecipitation applications (Iwasaki, Y.W., et. al. (2016). Mol Cell. 63(3):408-19).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): A representative lot immunoprecipitated Histone H1 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Iwasaki, Y.W., et. al. (2016). Mol Cell. 63(3):408-19).
Przeciwciało anty-histonowe H1, klon 1G6, nr kat. MABE1885, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko histonowi H1 Drosophila i zostało przetestowane pod kątem stosowania w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP), ChIP-seq, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 1G6 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym histon H1 u gatunków Drosophila.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Drosophila S2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Histone H1 in Drosophila S2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE446ABE446MABE952
species reactivity
Drosophila
species reactivity
mouse, bovine, Xenopus, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
clone
1G6, monoclonal
clone
34, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1D4F2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rat
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable