Merck
ABE446
Przeciwciało przeciwko monometylowi histonu H1 (Lys26)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone H1.3, Histone H1c, Histone H1s-2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
DB, IP, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
monomethylation (Lys26)
Gene Information
human ... HIST1H1D(3007)
General description
Histony są wysoce konserwatywnymi białkami, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę. Cztery podstawowe histony, H2A, H2B, H3 i H4, łączą się w oktamer (po 2 cząsteczki każdego z nich). Następnie 146 par zasad DNA owija się wokół oktameru, tworząc nukleosom. Histon łącznikowy, H1, oddziałuje z DNA łącznikowym między nukleosomami i funkcjonuje w zagęszczaniu chromatyny do 30 nm włókien chromatynowych i struktur wyższego rzędu.
~32 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego monometylowego histonu H1 (Lys26).
Application
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało monometylowy histon H1 (Lys26) w 500 µg ekstraktu kwasu HeLa.
Analiza specyficzności dot blot: To przeciwciało wykryło monometylowy histon H1 (Lys26) w macierzy swoistości przeciwciał Absurance Histone H3 (nr kat. 16-667) oraz w macierzy swoistości przeciwciał Absurance Histone H2A, H2B, H4 (nr kat. 16-665).
Wykrywaj histon H1 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała Anti-Monomethyl Histone H1 (Lys26) zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting, Dot Blot i IP.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje N-terminus monometylu histonu H1 (Lys26) metylowanego w Lys26.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa acid extract.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Monomethyl Histone H1 (Lys26) in 10 µg of HeLa acid extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE44604053252912900