MABE1819
Anti-XPD Antibody, clone 22TF2-2F6
clone 22TF2-2F6, from mouse
Synonim(y):
General transcription and DNA repair factor IIH helicase subunit XPD, EC: 3.6.4.12, TFIIH subunit XPD, Basic transcription factor 2 80 kDa subunit, BTF2 p80, CXPD, DNA excision repair protein ERCC-2, DNA repair protein complementing XP-D cells, TFIIH bas
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
22TF2-2F6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERCC2(2068)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected XPD in Immunocytochmeistry applications (Vermeulen, W., et. al. (2000). Nat Genet. 26(3):307-13). .
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated XPD in Immunoprecipitation applications (Coin, F., et. al. (1998). Nat Genet. 20(2):184-8; Seroz, T., et. al. (2000). Nucleic Acids Res. 28(22):4506-13).
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected XPD in HeLa cells.