Przejdź do
MABE1328
Przeciwciało anty-INK4a (p16), klon 13H4.1
clone 13H4.1, from mouse
Synonim(y):
Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, CDK4I, Multiple tumor suppressor 1, MTS-1, p16-INK4, p16-INK4a, p16INK4A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Sprawdź dostępność w koszyku
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
13H4.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
4
1840,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1072
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
13H4.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDKN2A(1029)
General description
Inhibitor kinazy zależnej od cyklin 2A (UniProt P42771; znany również jako CDK4I, inhibitor kinazy zależnej od cyklin 4 A, Multiple tumor suppressor 1, MTS-1, p16-INK4, p16-INK4a, p16INK4A) jest kodowany przez gen CDKN2A (znany również jako CDKN2, MTS1) (Gene ID 1029) u człowieka. Rodziny INK i CIP/KIP inhibitorów kinaz zależnych od cyklin (CDKis) chronią komórki przed transformacją komórkową inicjowaną sygnałami onkogennymi. INK4a i INK4b (kodowane odpowiednio przez geny CDKN2A i CDKN2B) stanowią podrodzinę INK4 CDKis. INK4a i INK4b są indukowane przez onkogenny Ras i są zaangażowane w zatrzymanie cyklu komórkowego G1 i starzenie się komórek. Inaktywacja CDKN2A i CDKN2B występuje w wielu różnych nowotworach złośliwych u ludzi i mysich modelach nowotworów.
Zaobserwowano ~16 kDa. Obliczono 16,53 kDa (izoforma 1; p16INK4a), 11,22 kDa (izoforma 2) i 17,88 (izoforma 5; p16gamma). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany ludzki fragment wewnętrzny p16INK4a znakowany GST.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło p16INK4a w wycinkach ludzkich tkanek nerek i jelita cienkiego.
Przeciwciało anty-INK4a (p16), klon 13H4.1, nr kat. MABE1451, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko INK4a (p16) i zostało przetestowane w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Epitop klonu 13H4.1 leży w regionie obecnym w p16INK4a i splicowanych izoformach 2 i 5 (odpowiednio UniProt P42771-1, P42771-2 i P42771-4), ale nieobecnym w splicowanej izoformie 3 (p12; UniProt P42771-3), p14ARF/p19ARF lub smARF (UniProt Q8N726-1 i Q8N726-2).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4) 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected p16INK4a in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4504720SAB1306305SAB2500221
clone
13H4.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... CDKN2A(1029)
Gene Information
human ... CDKN2A(1029)
Gene Information
human ... CDKN2A(1029)
Gene Information
human ... CDKN2A(1029)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c