Kluczowe dokumenty
SAB4504720
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-p16-INK4a (pSer152) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
MTS1, Multiple tumor suppressor 1, p14ARF
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 17 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer152)
informacje o genach
human ... CDKN2A(1029)
Opis ogólny
p16INK4A (izoforma inhibitora kinazy zależnej od cyklin 2A) i p14ARF (inhibitor kinazy zależnej od cyklin 2A) są kodowane przez gen CDKN2A (inhibitor kinazy zależnej od cyklin 2A, supresor wielu nowotworów). p16INK4A jest białkiem o niskiej masie cząsteczkowej. Gen ten jest mapowany na ludzkim chromosomie 9p21.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego p16-INK4a wokół miejsca fosforylacji Ser152.
Zakres immunogenu: 107-156
Działania biochem./fizjol.
p16INK4A (izoforma inhibitora kinazy zależnej od cyklin 2A) służy jako supresor nowotworu i negatywnie moduluje wzrost komórek poprzez zatrzymanie ich w fazie G1. Mutacje w genie CDKN2A (inhibitor kinazy zależnej od cyklin 2A, supresor wielu nowotworów) są główną przyczyną dziedzicznej podatności na czerniaka.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Geographical variation in the penetrance of CDKN2A mutations for melanoma
Bishop DT, et al.
Journal of the National Cancer Institute, 94(12), 894-903 (2002)