Przejdź do
MABE1130
Przeciwciało anty-Hsp70/Hsp72, klon 2H9
clone 2H9, from mouse
Synonim(y):
Heat shock 70 kDa protein 1A, Heat shock 70 kDa protein 1, HSP70.1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2H9, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2H9, monoclonal
species reactivity
bovine, human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSPA1A(3303)
General description
Białko szoku cieplnego 70 kDa 1A (UniProt Q27975; znane również jako białko szoku cieplnego 70 kDa 1, HSP70.1) jest kodowane przez gen HSPA1A (znany również jako HSP70-1) (Gene ID 281825 & 282254) u bydła. Rodzina HSP70 ssaków składa się z mitochondrialnego HSP75, endoplazmatycznego HSP78, cytoplazmatycznego HSC70 (znanego również jako HSC73 i HSP73) oraz jego indukowalnego odpowiednika HSP72 (znanego również jako HSP70). Te dwa ostatnie mają podobną strukturę i właściwości, a oba z nich wiążą nieprawidłowo sfałdowane, nowo zsyntetyzowane polipeptydy w sposób zależny od ATP, odzwierciedlając ich aktywność chaperonową. Wszystkie komórki konstytutywnie wyrażają HSC70. Z drugiej strony, ekspresja HSP72 w normalnych komórkach jest głównie indukowana stresem, chociaż konstytutywnie wysoką ekspresję HSP72 obserwuje się w złośliwych ludzkich nowotworach różnego pochodzenia. Indukowana ekspresja HSP72 umożliwia zestresowanym komórkom lepsze radzenie sobie z podwyższonym poziomem niesfałdowanych/denaturowanych białek i zapobieganie apoptozie w różnych warunkach stresowych.
Zaobserwowano ~70 kDa.
Immunogen
Hsp70/Hsp72 mięśni szkieletowych bydła.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Płyn puchlinowy klonu 2H9 immunoprecypitował Hsp70/Hsp72 z lizatów ludzkich komórek białaczki szpikowej U-937 (dzięki uprzejmości dr Iriny V. Guzhovej i dr Borisa Margulisa, Rosyjska Akademia Nauk).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ekspresję Hsp70/Hsp72 i regulację w dół Hsp70 za pośrednictwem siRNA w komórkach HeLa (Rohde, M., et al. (2005). Genes Dev. 19(5):570-582).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła indukowalny szok cieplny Hsp70/Hsp72, ale nie konstytutywnie wyrażony HSPA8/Hsc70 (HSC73) w preparatach białek szoku cieplnego z bydlęcych mięśni szkieletowych i ludzkiej tkanki mięśnia sercowego (Demidov, O.N., et al. (1999). Eur. J. Cardiothorac. Surg. 16(4):444-449).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ekspresję Hsp70 indukowaną szokiem cieplnym w czterech liniach komórkowych białaczki ludzkiej (U937, Jurkat, Molt4, HL60), ale nie w komórkach szpiczaka mysiego NSO (Lasunskaia, E.B., et al. (1997). Apoptosis. 2(2):156-163).
Przeciwciało anty-Hsp70/Hsp72, klon 2H9 jest przeciwciałem przeciwko Hsp70/Hsp72 do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chaperones
Biochem/physiol Actions
Klon 2H9 reaguje z HSP72 (HSPA1A), ale nie z konstytutywnie wyrażonym HSPA8/Hsc70 (HSC73) (Demidov, O.N., et al. (1999). Eur. J. Cardiothorac. Surg. 16(4):444-449). Reaktywność wobec HSPA1B i HSPA2 (UniProt Q27965 i P34933) nie została określona.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in MCF7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Hsp70/Hsp72 in 10 µg of MCF7 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB56000333H5147386032
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
mouse
biological source
-
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... HSPA1A(3303)
Gene Information
human ... HSPA1A(15511), HSPA1B(3303)
Gene Information
human ... HSPA1A(3303), HSPA1B(3304)
rat ... Hspa1a(24472), Hspa1b(294254)
Gene Information
human ... HSPA1A(3303)
clone
2H9, monoclonal
clone
monoclonal
clone
BRM-22, monoclonal
clone
C92F3A-5, monoclonal
species reactivity
bovine, human
species reactivity
human
species reactivity
bovine, chicken, guinea pig, plant, Drosophila, rat, human, nematode, rabbit, hamster
species reactivity
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c