Przejdź do
386032
Mysz anty-Hsp70 mAb (C92F3A-5)
liquid, clone C92F3A-5, Calbiochem®
Synonim(y):
Białko anty-szoku cieplnego 70
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
C92F3A-5, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
10
2010,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
C92F3A-5, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Flow Cytometry
Frozen Sections (5 µg/mL)
Immunoblotting (1 µg/mL)
Immunocytochemistry (5 µg/mL)
Immunoprecipitation
Paraffin Sections (5 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSPA1A(3303)
General description
Mysie przeciwciało monoklonalne oczyszczone metodą chromatografii jonowymiennej. Rozpoznaje białko Hsp70 o masie ~70 kDa.
Przeciwciało anty-Hsp70, mysie monoklonalne, klon C92F3A-5, rozpoznaje Hsp70 ~70 kDa. Nie reaguje krzyżowo z Hsc70. Jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, FC, WB, ICC, IP i IHC (skrawki mrożone i parafinowe).
Rozpoznaje białko Hsp70 o masie ~70 kDa. Nie reaguje krzyżowo z Hsc70.
Immunogen
Człowiek
Hsp70 z komórek HeLa
Application
ELISA (patrz komentarze)
Cytometria przepływowa (patrz komentarze)
Zamrożone skrawki (5 µg/ml)
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunocytochemia (5 µg/ml)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Skrawki parafinowe (5 µg/ml)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W PBS, 50% glicerolu, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki L929, ludzka tkanka raka okrężnicy
Other Notes
Hang, H., and Fox, M.H. 1995. Cytometry19, 119.
Kilgore, J.L., et al. 1994. J. Appl. Physiol.76, 589.
Heufelder, A.E., et al. 1992. J. Clin. Endocrinol. Metab.74, 724.
Gower, D.J., et al. 1989. J. Neurosurg.70, 605.
Milarski, K., et al. 1989.J. Cell Biol.108, 413.
Vass, K., et al. 1988. Acta Neuropathologica77, 128.
Welch, W.J., and Suhan, J.P. 1986. J. Cell Biol.103, 2035.
Nie reaguje krzyżowo z Hsc70. Ponieważ Hsp70 nie ulega konstytutywnej ekspresji w większości komórek, przeciwciało to jest odpowiednie do ustalenia, czy w komórce wystąpiła reakcja na stres. Zwiększony poziom ekspresji Hsp70 występuje po stresie nawet w komórkach, które konstytutywnie wyrażają Hsp70. Zgłaszano również, że przeciwciało to działa w testach ELISA, cytometrii przepływowej i immunoprecypitacji. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować optymalne rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200714SAB4200797H5147
clone
C92F3A-5, monoclonal
clone
BRM-22, monoclonal
clone
polyclonal
clone
BRM-22, monoclonal
biological source
mouse
biological source
-
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
ascites fluid
Gene Information
human ... HSPA1A(3303)
Gene Information
human ... HSPA1A(3303)
mouse ... HSPA1A(193740)
rat ... HSPA1A(24472)
Gene Information
human ... HSPA1A(3303)
Gene Information
human ... HSPA1A(3303), HSPA1B(3304)
rat ... Hspa1a(24472), Hspa1b(294254)
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
-
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel Laubitz et al.
Experimental physiology, 91(5), 867-875 (2006-05-27)
The heat shock response is associated with the intracellular expression of a number of highly conserved heat shock proteins (Hsps). According to their molecular size, Hsps have been divided into several groups, which are strongly conserved and show high homology
Aigang Lu et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 22(2), 183-195 (2002-02-02)
Estradiol reduces brain injury from many diseases, including stroke and trauma. To investigate the molecular mechanisms of this protection, the effects of 17-beta-estradiol on heat shock protein (HSP) expression were studied in normal male and female rats and in male
Anne K Voss et al.
The EMBO journal, 25(15), 3652-3663 (2006-07-22)
The mechanisms regulating the size of the cerebral cortex are poorly understood. Here, we demonstrate that the Rap1 guanine nucleotide exchange factor, C3G (Grf2, Rapgef1), controls the size of the cerebral precursor population. Mice lacking C3G show overproliferation of the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
386032-50UG04055977189889