Przejdź do
MABD76
Przeciwciało anty-Oct-4, klon 9B7
clone 9B7, from mouse
Synonim(y):
POU domain, class 5, transcription factor 1, Octamer-binding protein 3, Oct-3, Octamer-binding protein 4, Oct-4, Octamer-binding transcription factor 3, OTF-3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9B7, monoclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
12
1860,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1101
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9B7, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology)
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... POU5F1(5460)
General description
Gen POU5F1 wyraża czynnik transkrypcyjny z domeną POU, Octamer-4 (Oct-4), który jest powszechnie uważany za cechę charakterystyczną pluripotencjalnych komórek macierzystych. Na związek Oct-4 z pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi wskazuje jego ściśle ograniczona ekspresja w niezróżnicowanych pluripotencjalnych komórkach macierzystych. Po różnicowaniu do linii somatycznych, ekspresja Oct-4 gwałtownie zanika. W przeciwieństwie do większości markerów pluripotencjalnych komórek macierzystych, biologiczna rola Oct-4 została dobrze scharakteryzowana. Badania przeprowadzone na myszach wskazują na krytyczną rolę Oct-4 w tworzeniu i/lub utrzymywaniu pluripotencjalnych komórek macierzystych w stanie niezaangażowanym.
~39 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu Oct-4.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Poprzednia partia została użyta przez niezależne laboratorium w ludzkiej tkance płucnej.
Analiza immunocytochemiczna: Poprzednia partia była używana przez niezależne laboratorium w komórkach COS7.
Przeciwciało anty-Oct-4, klon 9B7 wykrywa poziom Oct-4 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IH i IF.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Transcription Factors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat mysich zarodkowych komórek macierzystych
Evaluated by Western Blot in mouse embryonic stem cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Oct-4 in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABD116FCMAB113A4O8389
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
9B7, monoclonal
clone
polyclonal
clone
10H11.2, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... POU5F1(5460)
Gene Information
human ... POU5F1(5460)
Gene Information
human ... POU5F1(5460)
Gene Information
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5f1(18999)
rat ... Pou5f1(294562)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABD7604053252533129