Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1101
Sigma-Aldrich
Anti-OCT4 Antibody, clone 4N8, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Wybierz wielkość
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit (recombinant)
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4N8, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 38.57 kDa
observed mol wt ~42 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5F1(18999)
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry.This antibody is Preservative-free, produced without the harm or sacrifice of animals and exceptionally stable to allow for ambient shipping and storage if needed and thus aligns with "Waste Prevention", "Designing Safer Chemicals" and "Design for Energy Efficiency". Click here for more information.
ZooMAb antibodies represent an entirely new generation of recombinant monoclonal antibodies.
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Specyficzność
Clone 4N8 is a ZooMAb rabbit recombinant monoclonal antibody that specifically detects Octamer-binding protein 4 (OCT4) in human and mouse tissues. It targets an epitope with in the N-terminal region.
Immunogen
His-tagged recombinant fragment corresponding to the first 134 amino acids from human Octamer-binding protein 4 (OCT4).
Zastosowanie
Anti-OCT4, clone 4N8 ZooMAb , Cat. No. ZRB1101, is a highly specific recombinant rabbit monoclonal antibody that detects OCT4 and has been tested for use in Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), and Western Blotting.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected OCT4 in NTERA2 cell line.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected OCT4 in NTERA2 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected OCT4 in human testis tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
POU domain, class 5, transcription factor 1 (UniProt: Q01860 also known as Octamer-binding protein 3, Oct-3, Octamer-binding protein 4, OCT4, Octamer-binding transcription factor 3, OTF-3) is encoded by the POU5F1 (also known as OCT3, OCT4, and OTF3) (Gene ID: 5460) in human. OCT4 is a transcription factor that binds to the octamer motif (5′-ATTTGCAT-3′). It forms a trimeric complex with SOX2 on DNA and controls the expression of several genes involved in embryonic development such as YES1, FGF4, UTF1 and ZFP206. It is shown to be critical for early embryogenesis and for embryonic stem cell pluripotency. OCT4 is highly expressed in undifferentiated embryonic stem cells and its expression decreases gradually after embryoid body (EB) formation. In humans two isoforms of OCT4 have been described that are generated by alternative splicing. The isoforms, OCT4-IA (360 amino acids) and OCT4-IB (265 amino acids) have identical C-terminal (225 amino acids), but differ in sequence at their N- terminal region. It has been reported that OCT4-IA is essential to sustain stem cell self-renewal and OCT4-IB is not related to stemness. OCT4 contains a POU-specific domain (aa 138-212) that mediates its interaction with pyruvate kinase isozyme type M2 (PKM2), which regulates its transcriptional activity in as positive manner. Human Oct-4 can undergo phosphorylation by protein kinase A and/or ERK at a highly conserved serine 236 within the POU DNA-binding homeodomain. Phosphorylation at this site sterically hinders both its DNA binding and homodimer assembly. OCT4 can undergo sumoylation that enhances its stability, DNA binding and transactivation activity. WWP2, an E3 ubiquitin ligase is shown to specifically interact with OCT4 through its tryptophan-based WW domains, which promotes its ubiquitination and proteasomal degradation. This ZooMAb recombinant monoclonal antibody, generated by our propriety technology, offers significantly enhanced specificity, affinity, reproducibility, and stability over conventional monoclonals. (Ref.: Lee, J., et al. (2008). Int. J. Biochem. Cell Biol. 40(5); 1043-54; Zeineddine, D., et al. (2014). Am. J. Stem Cells. 3(2);74-82).
Postać fizyczna
Purified recombinant rabbit monoclonal antibody IgG, lyophilized in PBS with 5% Trehalose. Normal appearance is a coarse or translucent resin. Contains no biocide or preservatives, such as azide, or any animal by-products. Larger pack sizes provided as multiples of 25 μL.
Rekonstytucja
300 μg/mL after reconstitution at 25 μL. Please refer to guidance on suggested starting dilutions and/or titers per application and sample type.
Przechowywanie i stabilność
Recommend storage of lyophilized product at 2-8°C; Before reconstitution, micro-centrifuge vials briefly to spin down material to bottom of the vial; Reconstitute each vial by adding 25 μL of filtered lab grade water or PBS; Reconstituted antibodies can be stored at 2-8°C, or -20°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaws.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Margarita Pustovalova et al.
International journal of molecular sciences, 23(9) (2022-05-15)
Cancer stem cells (CSCs) play a critical role in the initiation, progression and therapy relapse of many cancers including non-small cell lung cancer (NSCLC). Here, we aimed to address the question of whether the FACS-sorted CSC-like (CD44 + &CD133 +)