Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5H4, monoclonal
species reactivity
mouse, human, monkey
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SHH(6469)
General description
Immunogen
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:200-400 z reprezentatywnej partii wykryło SHH w komórkach HeLa pozbawionych surowicy.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lizaty komórek LNCaP, HepG2, PANC-1, HeLa, SK-N-SH, F9, NIH3T3, COS7
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected SHH in LNCaP, HepG2, PANC-1, HeLa, SK-N-SH, F9, NIH3T3, COS7 cell lysates.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse, human, monkey | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form - | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... SHH(6469) | Gene Information human ... SHH(6469) | Gene Information human ... SHH(6469) | Gene Information human ... SHC1(6464) |
| clone 5H4, monoclonal | clone SH154, monoclonal | clone monoclonal | clone 3A12.1, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABD175 | 04053252918179 |