Przejdź do
MABC612
Przeciwciało przeciwko prokadherynie FAT1, klon C257
clone C257, from mouse
Synonim(y):
Cadherin family member 7, Cadherin-related tumor suppressor homolog, Protein fat homolog
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
C257, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
1
2060,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
C257, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FAT1(2195)
General description
>260 kDa. Prokadheryna FAT1 jest niezwykle dużym receptorem powierzchniowym komórki o obliczonym MW 506 kDa i jest wysoce glikozolowana. Rozdzielenie białka metodą western blot może być trudne. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasmo o masie 50 kDa i inne niższe MW.
Białko Procadherin FAT1 jest białkiem związanym z błoną komórkową, które ma również aktywny składnik translokacji jądrowej, który może zmieniać specyficzną ekspresję genów i proliferację komórek. Procadherin FAT1 jest ważny w polaryzacji komórek i ukierunkowanej migracji komórek, a także moduluje interakcje komórka-komórka. Prokadheryna FAT1 ulega ekspresji w komórkach nabłonka, śródbłonka i mięśni gładkich i odgrywa rolę w ich odpowiedzi na uraz i jest często silnie indukowana po urazie tętnic i wpływa na wzrost i migrację komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Prokadheryna FAT1 jest również ważna w nowotworach, gdzie wydaje się działać zarówno jako onkogen, jak i supresor nowotworu, w zależności od kontekstu komórkowego. Ostatnie badania wykazały również, że rozpuszczalna FAT1 może być nowym kandydatem na biomarker dla takich nowotworów jak rak trzustki.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu FAT1.
Application
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Procadherin FAT1 w 10 µg lizatu komórek MV3 transfekowanych FAT1.
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Procadherin FAT1 w 10 µg lizatu komórek MDA-MB-231 i MDA-MB-468 transfekowanych FAT1.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowana Procadherin FAT1 w lizacie komórek C257. (Dzięki uprzejmości dr R. Thorne, U of Newcastle, AU.)
To przeciwciało przeciwko prokadherynie FAT1, klon C257, zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunoprecypitacji w celu wykrycia prokadheryny FAT1.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony supernatant mysiej monoklonalnej IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in FAT1 transfected NIH-3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Procadherin FAT1 in 10 µg of FAT1 transfected NIH-3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA001869MABE283MAB2014
clone
C257, monoclonal
clone
polyclonal
clone
PAb421, monoclonal
clone
16A, monoclonal
Gene Information
human ... FAT1(2195)
Gene Information
human ... FAT1(2195)
Gene Information
mouse ... Trp53(22059)
Gene Information
human ... CDH11(1009)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Najim Lahrouchi et al.
Nature communications, 10(1), 1180-1180 (2019-03-14)
A failure in optic fissure fusion during development can lead to blinding malformations of the eye. Here, we report a syndrome characterized by facial dysmorphism, colobomatous microphthalmia, ptosis and syndactyly with or without nephropathy, associated with homozygous frameshift mutations in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC61204055977112191
Questions
  1. Does this antibody target the FAT1 extracellular domain?
    1 answer
    1. The immunogen used for the production is Recombinant protein corresponding to Human FAT1.
      The antibody MABC612 will target a region located in the N-terminal extracellular domain of FAT1.