Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
16A, monoclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDH11(1009)
General description
Immunogen
Application
Immunohistochemia: Zamrożone skrawki tkanek. Rozcieńczenie 1:25 - 1:50 przy użyciu kompleksu awidyna-biotynylowana peroksydaza chrzanowa (ABC) jako protokołu wykrywania.
Immunocytochemia: Komórki utrwalone metanolem i paraformaldehydem
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.I/
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rat |
| species reactivity rat, human | species reactivity horse, human, rat | species reactivity human | species reactivity human, mouse |
| clone 16A, monoclonal | clone polyclonal | clone BV9, monoclonal | clone Decma-1, monoclonal |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| Gene Information human ... CDH11(1009) | Gene Information human ... CDH13(1012) | Gene Information human ... CDH5(1003) | Gene Information human ... CDH1(999) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MAB2014 | 04053252398889 |