Przejdź do
MABC150
Przeciwciało anty-LDH-A, klon 5D2.1
clone 5D2.1, from mouse
Synonim(y):
L-lactate dehydrogenase A chain, LDH-A, Cell proliferation-inducing gene 19 protein, LDH muscle subunit, LDH-M, Renal carcinoma antigen NY-REN-59
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5D2.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
1930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2726
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5D2.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LDHA(3939)
General description
~37 kDa obserwowane
Łańcuch A dehydrogenazy L-mleczanowej (LDHA), znany również jako białko 19 genu indukującego proliferację komórek, podjednostka mięśniowa LDH, LDH-M, antygen raka nerki NY-REN-59 i kodowany przez nazwę genu LDHA / PIG19, jest członkiem nadrodziny LDH / MDH i rodziny LDH. Mutacje w LDHA zostały powiązane z chorobą spichrzeniową glikogenu 11 (GSD11), która jest zaburzeniem metabolicznym powodującym mioglobinurię wysiłkową, ból, skurcze i łatwe zmęczenie.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu LDH-A.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło LDH-A w wycinkach ludzkiego raka piersi i ludzkiej tkance nerkowej.
Anti-LDH-A, klon 5D2.1 jest przeciwciałem przeciwko LDH-A do stosowania w WB, IH.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected LDH-A in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2108638SAB5700695SAB1402835
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
5D2.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
2C8, monoclonal
Gene Information
human ... LDHA(3939)
Gene Information
human ... LDHA(3939)
Gene Information
human ... LDHA(3939)
Gene Information
human ... LDHC(3948)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC15004055977116007