Kluczowe dokumenty
SAB2108638
Sigma-Aldrich
Anti-LDHA
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- GSD11, Anti- LDH1, Anti- LDHM, Anti- PIG19, Anti-LDH-M
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_005566
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LDHA(3939)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego LDHA
Działania biochem./fizjol.
LDHA katalizuje konwersję L-mleczanu i NAD do pirogronianu i NADH w ostatnim etapie glikolizy beztlenowej. Białko to występuje głównie w tkance mięśniowej i należy do rodziny dehydrogenaz mleczanowych. Mutacje w tym genie zostały powiązane z mioglobinurią wysiłkową. Białko kodowane przez ten gen katalizuje konwersję L-mleczanu i NAD do pirogronianu i NADH w ostatnim etapie beztlenowej glikolizy. Białko to występuje głównie w tkance mięśniowej i należy do rodziny dehydrogenaz mleczanowych. Mutacje w tym genie zostały powiązane z mioglobinurią wysiłkową. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PLSCHGWVLGEHGDSSVPVWSGMNVAGVSLKTLHPDLGTDKDKEQWKEVH
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Denis Voronin et al.
PLoS pathogens, 15(9), e1008085-e1008085 (2019-10-01)
Human parasitic nematodes are the causative agents of lymphatic filariasis (elephantiasis) and onchocerciasis (river blindness), diseases that are endemic to more than 80 countries and that consistently rank in the top ten for the highest number of years lived with
Stefano Miglietta et al.
Non-coding RNA, 8(5) (2022-10-27)
Small cell neuroendocrine carcinoma is most frequently found in the lung (SCLC), but it has been also reported, albeit with a very low incidence, in the ovary. Here, we analyze a case of primary small cell carcinoma of the ovary
Shupei Wei et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 24(1), 276-284 (2019-11-21)
Glioma is a common brain malignancy for which new drug development is urgently needed because of radiotherapy and drug resistance. Recent studies have demonstrated that artemisinin (ARS) compounds can display antiglioma activity, but the mechanisms are poorly understood. Using cell