Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 757,00 zł | |
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
757,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
EH33.1F9.G4.5, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
General description
Immunogen
Application
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected PD-1 in human tonsil and human bone marrow tissues.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone EH33.1F9.G4.5, monoclonal | clone 16A2.1, monoclonal | clone 12A7D7, monoclonal | clone 5H1, monoclonal |
| Gene Information human ... PDCD1(5133) | Gene Information human ... PDCD1(5133) | Gene Information human ... PDCD1(5133) | Gene Information human ... CD274(29126) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABC1122-25UG | 04054839448324 |