Przejdź do
MABC1120
Przeciwciało anty-PD-L2, klon 366C.9E5
clone 366C.12.9E5.E10.19.1F8, from mouse
Synonim(y):
Programmed cell death 1 ligand 2, PD-1 ligand 2, PDCD1 ligand 2, Programmed death ligand 2, Butyrophilin B7-DC, B7-DC, CD273
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
733,00 zł
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
366C.12.9E5.E10.19.1F8, monoclonal
Application:
IHC
Citations:
1
733,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
366C.12.9E5.E10.19.1F8, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDCD1LG2(80380)
General description
30,96 kDa obliczone.
Ligand 2 programowanej śmierci komórki 1 (UniProt: Q9BQ51; znany również jako PD-1 ligand 2, PD-L2, PDCD1 ligand 2, Programmed death ligand 2, Butyrophilin B7-DC, B7-DC, CD273) jest kodowany przez gen PDCD1LG2 (znany również jako B7DC, CD273, PDCD1L2, PDL2) (Gene ID: 80380) u człowieka. Zgłoszono trzy izoformy PD-L2, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Izoformy 1 i 2 są jednoprzebiegowymi białkami błonowymi typu I, a izoforma 3 jest białkiem wydzielanym. PD-1 i PD-1 ligandy 1 i 2 (PD-L1 i PD-L2) są członkami rodziny B7:CD28, które regulują aktywację komórek T i tolerancję obwodową. Po połączeniu z TCR, interakcja PD-1 z jego ligandami dostarcza sygnał hamujący proliferację komórek T i produkcję cytokin. Podczas gdy PD-L1 ulega szerokiej ekspresji w komórkach krwiotwórczych i niehematopoetycznych, ekspresja PD-L2 jest wysoce ograniczona do komórek prezentujących antygen (APC), w tym komórek dendrytycznych (DC) i makrofagów. Szlak PD-1 odgrywa kluczową rolę w postępującej utracie odpowiedzi efektorowych komórek T podczas przewlekłego zakażenia HIV. W pewnych warunkach blokada tego szlaku może przywrócić wiele funkcji komórek T. PD-L2 jest początkowo wytwarzany z peptydem sygnałowym (aa 1-19), który jest usuwany w celu wytworzenia dojrzałego białka, które zawiera duży region zewnątrzkomórkowy (aa. 20-220), domenę transbłonową (aa 221-241) i ogon cytoplazmatyczny (aa 242-273).
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Rekombinowany fragment białka odpowiadający zewnątrzkomórkowej domenie ludzkiego PD-L2 (jako białko fuzyjne Ig).
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło PD-L2 w ludzkiej tkance prostaty.
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła PD-L2 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Sridharan, V., et. al. (2016). Cancer Immunol Res. 4(8):679-87; Roemer, M.G., et. al. (2016). J Clin Oncol. 34(23):2690-7; Chong, L.C., et. al. (2016). Blood. 128(9):1206-13; Calles, A., et. al. (2015). J Thorac Oncol. 10(12):1726-35).
Anti-PD-L2, klon 366C.9E5, nr kat. MABC1120, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ligand 2 programowanej śmierci komórki 1 (PD-L2) i zostało przetestowane pod kątem stosowania w immunohistochemii (parafina).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
Klon 366C.12.9E5.E10.19.1F8 specyficznie wykrywa PD-L2 w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human tonsil tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected PD1-L2 in human tonsil tissue.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC969ABC327MABC991
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... PDCD1LG2(80380)
Gene Information
human ... PDCD1LG2(80380)
Gene Information
human ... PDCD1LG2(80380)
Gene Information
-
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rat
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
clone
366C.12.9E5.E10.19.1F8, monoclonal
clone
24F.10C12, monoclonal
clone
polyclonal
clone
10F.9G2, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selim Chaib et al.
Nature cancer, 5(3), 448-462 (2024-01-25)
Chemotherapy often generates intratumoral senescent cancer cells that strongly modify the tumor microenvironment, favoring immunosuppression and tumor growth. We discovered, through an unbiased proteomics screen, that the immune checkpoint inhibitor programmed cell death 1 ligand 2 (PD-L2) is highly upregulated
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC1120-25UG04054839431807
MABC1120-100UG04054839431791