ABC327
Anti-PD-L2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Programmed cell death 1 ligand 2, PD-1 ligand 2, PD-L2, PDCD1 ligand 2, Programmed death ligand 2, Butyrophilin B7-DC, B7-DC, CD273
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDCD1LG2(80380)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected PD-L2 in mouse brain cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PD-L2 in 15 µg of Raji cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Raji cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2