Przejdź do
MAB8044
Przeciwciało przeciwko adenowirusowi 1,2,5,6, klon 7/48-7a
ascites fluid, clone 7/48-7a, Chemicon®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
7/48-7a, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
8
1320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
clone
7/48-7a, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
General description
Adenowirusy to 65-80 nm, bezotoczkowe patogeny o regularnym kształcie dwudziestościanu, często związane z chorobami układu oddechowego i pokarmowego, a także zapaleniem spojówek. Obecnie rozpoznano ponad 40 rodzajów adenowirusów. Oprócz szkodliwego działania, adenowirusy są wykorzystywane w produkcji szczepionek i terapii genowej. Mają one również zdolność do wywoływania proliferacji komórek poprzez ingerencję w antyonkogeny komórek gospodarza. Ponieważ adenowirusy są łatwe w przygotowaniu, szybko i wydajnie się namnażają oraz mają zdolność do infekowania i dostarczania swojego genomu (w tym konstruktów stworzonych przez naukowców) do jądra różnych komórek postmitotycznych, są one niezwykle cenne w badaniach i zastosowaniach medycznych, począwszy od interakcji między wirusem a komórką gospodarza, poprzez wprowadzanie nowych genów lub mechanizmów regulacyjnych do eukariotycznych systemów komórkowych, aż po dostarczanie terapeutycznych genów przeciwnowotworowych.
Immunogen
Białko heksonowe adenowirusa 1,2,5,6
Application
Anti-Adenovirus 1, 2, 5, 6 Antibody, clone 7/48-7a to przeciwciało przeciwko adenowirusowi 1 do stosowania w IF.
IFA.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Adenowirus 1,2,5,6
Physical form
Wodobrzusze
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w wygodnych porcjach przez okres do 12 miesięcy. Nie przechowywać w postaci rozcieńczonej.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB8051MAB8052MAB411
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
7/48-7a, monoclonal
clone
2/6, monoclonal
clone
20/11, monoclonal
clone
ST2541, monoclonal
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, affinity binding assay: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB804404053252315688