Przejdź do
MAB411
Przeciwciało anty-interferon-α2, klon ST2541
ascites fluid, clone ST2541, Chemicon®
Synonim(y):
Interferon alpha-2, IFN-alpha-2, Interferon alpha-A, LeIF A
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
ST2541, monoclonal
Application:
ELISA, Neutral, WB, affinity binding assay
Citations:
4
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
ST2541, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, affinity binding assay: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IFNA2(3440)
General description
Interferon alfa-2 (UniProt P01563; znany również jako IFN-alfa-2, Interferon alfa-A, LeIF A) jest kodowany przez gen IFNA2 (znany również jako IFNA2A, IFNA2B, IFNA2C) (Gene ID 3440) u człowieka. Interferony (IFN) to cytokiny, których produkcja i uwalnianie przez komórki gospodarza są indukowane w obecności patogenów (np. wirusów, bakterii, pasożytów) i komórek nowotworowych. Pierwotnie nazwane ze względu na ich zdolność do zakłócania replikacji wirusów, IFN pośredniczą w aktywacji komórek odpornościowych, takich jak komórki naturalnych zabójców i makrofagi, oraz zwiększają obronę gospodarza poprzez regulację prezentacji antygenu poprzez zwiększenie ekspresji antygenów głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC). Zidentyfikowano ponad dwadzieścia różnych genów i białek IFN i podzielono je na trzy główne typy. IFN typu I (IFN-α, IFN-β, IFN-ε, IFN-κ i IFN-ω) pełnią swoją funkcję poprzez wiązanie receptora IFN-α/β (kodowanego odpowiednio przez gen IFNAR1 i IFNAR2). IFN-γ jest jedynym znanym IFN typu II, jest uwalniany przez komórki pomocnicze T typu 1 i wiąże receptor IFN-γ (kodowany odpowiednio przez gen IFNGR1 i IFNGR2). IFN typu III sygnalizują poprzez kompleks receptorowy składający się z IL10R2 (CRF2-4) i IFNLR1 (CRF2-12).
Immunogen
Ludzki interferon alfa.
Application
Analiza neutralizująca: Reprezentatywna partia zwiększyła replikację wirusa poprzez neutralizację IFN wydzielanego przez gospodarza w hodowlach ludzkiego raka prostaty PC3 zakażonych P/V-CPI(-) i P/V-CPI(-)-G3A przy niskim MOI (Gainey, M.D., et al. (2000). J. Virol. 82(19):9369-9380).
Analiza neutralizująca: Reprezentatywna partia neutralizowała ludzki IFN-αA (IFN-α2) i IFN-αN (wytwarzany przez ludzkie komórki chłoniaka Burkitta Nalmalwa), ale nie IFN-α1, aktywność przeciwwirusową przeciwko wirusowi Semliki Forest Virus w hodowlach ludzkich komórek nabłonka owodniowego WISH (Shearer, M., et al. (1984). J. Immunol. 133(6):3096-3101).
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia wychwyciła ludzki IFN-α2, ale nie ludzki IFN-α1 (Shearer, M., et al. (1984). J. Immunol. 133(6):3096-3101).
Analiza neutralizująca ELISA: Reprezentatywna partia została użyta jako przeciwciało wykrywające do wykrywania ludzkiego IFN-αN (wytwarzanego przez ludzkie komórki chłoniaka Burkitta Nalmalwa) metodą kanapkową ELISA (Shearer, M., et al. (1984). J. Immunol. 133(6):3096-3101).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła IFN-αA (IFN-α2) i IFN-αN (produkowane przez ludzkie komórki chłoniaka Burkitta Nalmalwa) w warunkach redukujących metodą Western blotting (Shearer, M., et al. (1984). J. Immunol. 133(6):3096-3101).
Wykrywaj Interferon-α2 za pomocą tego przeciwciała anty-Interferon-α2, klon ST254 zatwierdzony do stosowania w NEUT, WB, ELISA, wiązanie powinowactwa.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Cytokines & Cytokine Receptors
Biochem/physiol Actions
Klon ST2541 neutralizował ludzki IFN-αA (IFN-α2) i IFN-αN (wytwarzany przez ludzkie komórki chłoniaka Burkitta Nalmalwa), ale nie IFN-α1, aktywność przeciwwirusową (Shearer, M., et al. (1984). J. Immunol. 133(6):3096-3101).
Physical form
Płynny, bez konserwantów
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do jednego roku. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
407290MABF227ZRB2139
Gene Information
human ... IFNA2(3440)
Gene Information
human ... IFNA1(3439)
Gene Information
bat ... Loc102244039(102244039)
human ... IFNL4(101180976)
Gene Information
human ... IFNAR2(3455)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
nonhuman primates, human
species reactivity
rat, mouse, human
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
clone
ST2541, monoclonal
clone
MMHA-2, monoclonal
clone
4G1, monoclonal
clone
1M16, recombinant monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Innate immune signaling induces high levels of TC-specific deaminase activity in primary monocyte-derived cells through expression of APOBEC3A isoforms.
Thielen, BK; McNevin, JP; McElrath, MJ; Hunt, BV; Klein, KC; Lingappa, JR
The Journal of Biological Chemistry null
Jonathan C Reed et al.
The Journal of cell biology, 198(3), 439-456 (2012-08-02)
To produce progeny virus, human immunodeficiency virus type I (HIV-1) Gag assembles into capsids that package the viral genome and bud from the infected cell. During assembly of immature capsids, Gag traffics through a pathway of assembly intermediates (AIs) that
Francesca Marino-Merlo et al.
Cell death & disease, 7(9), e2354-e2354 (2016-09-02)
The transcription factor nuclear factor-kappa B (NF-κB) is a crucial player of the antiviral innate response. Intriguingly, however, NF-κB activation is assumed to favour herpes simplex virus (HSV) infection rather than restrict it. Apoptosis, a form of innate response to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB41104053252399046