Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC6A2(6530), SLC6A5(9152)
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... SLC6A2(6530), SLC6A5(9152) | Gene Information human ... SLC6A2(6530), SLC6A5(9152) | Gene Information human ... HTT(3064), SLC6A4(6532) | Gene Information human ... SLC6A2(6530) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| species reactivity human, monkey | species reactivity mouse, rat | species reactivity primate, human | species reactivity human, rat |
| antibody form ascites fluid | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form serum |
| clone monoclonal | clone polyclonal | clone monoclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciwko transporterowi noradrenaliny
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MAB5620 | 04053252506086 |