Przejdź do
AB120
Przeciwciało przeciw noradrenalinie
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Arterenol, Noradrenaline
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
IHC
Citations:
16
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC6A2(6530)
General description
Związek chemiczny noradrenalina (NC(8)O(3)H(11), znany również jako noradrenalina, jest katecholaminą, która działa zarówno jako neuroprzekaźnik, jak i hormon. Jest uwalniana z nadnerczy, a także przez niektóre neurony. Wpływa na części ludzkiego mózgu, w których kontrolowana jest uwaga i impulsywność. Związek ten wpływa na reakcję walki lub ucieczki, aktywując współczulny układ nerwowy w celu bezpośredniego zwiększenia częstości akcji serca, uwolnienia energii z tłuszczu i zwiększenia gotowości mięśni.
Szereg zmian fizjologicznych aktywowanych przez stresujące wydarzenie jest częściowo wyzwalany przez aktywację jądra w pniu mózgu zwanego locus ceruleus. Jądro to jest źródłem większości szlaków noradrenaliny w mózgu. Neurony używające noradrenaliny jako neuroprzekaźnika projektują dwustronnie z miejsca ceruleus wzdłuż różnych ścieżek do kory mózgowej, układu limbicznego i rdzenia kręgowego, wśród innych projekcji.
Immunogen
Noradrenalina-glutaraldehyd-BSA
Application
Immunohistochemia: 1:200-1:500 ze wzmocnioną detekcją. Utrwalanie glutaraldehydem wymagane do reaktywności. Lekko utrwalona tkanka utrwalona 4% PFA .2-5% glutaraldehydem działa dobrze; permeabilizacja za pomocą 0,1-,2% triton X-100 TYLKO w bloku. Rozcieńczać roztwory przeciwciał w prostych buforach bez nadmiaru białek lub detergentów.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciwko noradrenalinie jest przeciwciałem przeciwko noradrenalinie do stosowania w IH.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Hormones & Receptors
Biochem/physiol Actions
Noradrenalina: reaktywna z noradrenaliną reagującą z aldehydem glutarowym; aldehyd glutarowy wymagany w utrwalaniu do reaktywności; reaktywność z wolną noradrenaliną jest bardzo słaba.
Reaktywność krzyżową określono przy użyciu technik ELISA lub RIA, przy stężeniu / stężeniu aminokwasu niesprzężonego lub sprzężonego w połowie przemieszczenia.
Związek Reaktywność krzyżowa
Noradrenalina-G-BSA 1,0
Oktopamina-G-BSA 0,032
Dopamina-G-BSA 0,016
Adrenalina-G-BSA 0,006
Noradrenalina 0,0002
L-Dopa-G-BSA 0,0002
p-Tryamina-G-BSA 0.0002
*Antysurowica została również przetestowana pod kątem swoistości przy użyciu techniki PAP na locus coeruleus szczura.
Skróty:
(BSA)= Albumina surowicy bydlęcej
G)= aldehyd glutarowy
Physical form
Płynna królicza surowica odpornościowa z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB5066PMAB5620ABE991
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
serum
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... SLC6A2(6530)
Gene Information
human ... SLC6A2(6530), SLC6A5(9152)
Gene Information
human ... SLC6A2(6530), SLC6A5(9152)
Gene Information
mouse ... Neurod1(18012)
rat ... Neurod1(29458)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matti Mauramo et al.
PloS one, 9(7), e103527-e103527 (2014-07-30)
Human leukocyte antigens (HLA) are crucial components of host defense against microbial challenge but the associations of HLA types with oral infectious diseases have not been studied in detail. This prospective cross-sectional study examined associations of HLA-A, -B and -DRB1
Jean-Marie Tiercy et al.
Immunogenetics, 56(4), 301-303 (2004-06-29)
Meiotic recombinations within the HLA-DR/DQ subregion are seldomly observed. However the high number of unusual DRB1-DQB1 allelic combinations underline the importance of crossover in shaping the class II haplotypic diversity. We present here the first report of a DQA1-DQB1 recombination
J M Tiercy et al.
Bone marrow transplantation, 26(4), 437-441 (2000-09-12)
Patients transplanted with marrow from an HLA-ABDR serologically matched unrelated donor suffer from more post-transplant complications than those who are transplanted with marrow from an HLA-identical sibling. This is most likely due to either HLA-ABDR incompatibilities not resolved by standard