Przejdź do
MAB505B
Mysie przeciwciało przeciw szczurzym łańcuchom IgG2b γ2b, koniugat biotyny
Chemicon®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, FACS
Citations:
-
1790,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG jest jednym z najobficiej występujących białek w ludzkiej surowicy. IgG są ważne dla naszej obrony przed mikroorganizmami, a cząsteczki są wytwarzane przez limfocyty B jako część naszej adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Cząsteczka IgG ma dwie oddzielne funkcje: wiązanie się z patogenem, który wywołał odpowiedź oraz rekrutowanie innych komórek i cząsteczek w celu zniszczenia antygenu. Zmienność puli IgG jest generowana przez rekombinację somatyczną, a liczbę swoistości u osobnika w danym punkcie czasowym szacuje się na1011 wariantów.
Immunogen
Epitop: Łańcuch IgG2b γ2b
Przygotowany ze szczurzego łańcucha IgG2b γ2b.
Application
Mouse anti-Rat IgG2b γ2b chain Antibody, biotin conjugate to przeciwciało przeciwko szczurzemu łańcuchowi IgG2b γ2b do stosowania w testach ELISA, FC.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z łańcuchem ciężkim γ2b (Fc) szczurzych IgG2b.
Physical form
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa. Ciecz w 1,0 ml PBS/NaN3.
Affinity Chromatography
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C w sterylnych warunkach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB505SMAB503SMAB505A
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
conjugate
biotin conjugate
conjugate
CY5 conjugate
conjugate
CY5 conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
rat
species reactivity
rat
species reactivity
rat
species reactivity
rat
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB505B04053252502125