Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.1 mg | Przewidywany termin wysyłki25 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
CY5 conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
ELISA:
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity rat | species reactivity rat | species reactivity mouse | species reactivity rat |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source donkey | biological source rat |
| technique(s) ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable |
| conjugate CY5 conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate CY3 conjugate | conjugate CY5 conjugate |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MAB503S | 04053252465543 |