Przejdź do
MAB4307
Przeciwciało przeciw mysiemu czynnikowi hamującemu białaczkę, klon 2H2.2
clone 2H2.2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
mLIF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2H2.2, monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
4
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2H2.2, monoclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LIF(3976)
General description
Czynnik hamujący białaczkę (LIF) jest plejotropową cytokiną, która ulega ekspresji w wielu różnych komórkach, w tym w aktywowanych limfocytach T, monocytach, komórkach tucznych i komórkach neuronalnych. Ludzki LIF cDNA koduje 202 aminokwasowy prekursor, który jest przetwarzany w celu uzyskania 180 aminokwasowej, biologicznie aktywnej glikoproteiny o przybliżonej masie cząsteczkowej 38-67 kDa. Oprócz zaangażowania w stymulację białek ostrej fazy podczas procesów zapalnych, LIF jest również zaangażowany w promowanie przeżycia i wzrostu aksonów in vitro. LIF sygnalizuje poprzez receptor LIF, heterodimer składający się z podjednostki 190 kDa LIFR i podjednostki gp130 wspólnej z receptorami IL-6, IL-11, CNTF i OSM. Kinazy tyrozynowe Janus, JAK1 i JAK2, są aktywowane w odpowiedzi na stymulację LIF, które z kolei fosforylują Stat1 i Stat3, powodując ich translokację jądrową i transkrypcję genów reagujących na Stat.
Immunogen
Rekombinowany mysi LIF.
Application
Immunoblotting: sugerowane jest początkowe rozcieńczenie 1-10 μg/ml.
EIA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciwko mysiemu czynnikowi hamującemu białaczkę, klon 2H2.2 jest przeciwciałem przeciwko mysiemu czynnikowi hamującemu białaczkę do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało reaguje z rekombinowanym mysim czynnikiem hamującym białaczkę (LIF) pochodzącym z E.coli i STO.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w 0,02 M PBS, 0,25 M NaCl ph 7,6 z 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Komórki DA-1a myszy
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB4306L0669L1044
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
goat
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... LIF(3976)
Gene Information
human ... LIF(3976)
Gene Information
human ... LIF(3976)
Gene Information
mouse ... Lif(16878)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
clone
2H2.2, monoclonal
clone
4F7.2, monoclonal
clone
9824, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB430704053252611353