Przejdź do
MAB4306
Przeciwciało przeciwko ludzkiemu czynnikowi hamującemu białaczkę, klon 4F7.2
clone 4F7.2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
hLIF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4F7.2, monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
3
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4F7.2, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LIF(3976)
General description
Czynnik hamujący białaczkę (LIF) jest plejotropową cytokiną, która ulega ekspresji w wielu różnych komórkach, w tym w aktywowanych limfocytach T, monocytach, komórkach tucznych i komórkach neuronalnych. Ludzki LIF cDNA koduje 202 aminokwasowy prekursor, który jest przetwarzany w celu uzyskania 180 aminokwasowej, biologicznie aktywnej glikoproteiny o przybliżonej masie cząsteczkowej 38-67 kDa. Oprócz zaangażowania w stymulację białek ostrej fazy podczas procesów zapalnych, LIF jest również zaangażowany w promowanie przeżycia i wzrostu aksonów in vitro. LIF sygnalizuje poprzez receptor LIF, heterodimer składający się z podjednostki 190 kDa LIFR i podjednostki gp130 wspólnej z receptorami IL-6, IL-11, CNTF i OSM. Kinazy tyrozynowe Janus, JAK1 i JAK2, są aktywowane w odpowiedzi na stymulację LIF, które z kolei fosforylują Stat1 i Stat3, powodując ich translokację jądrową i transkrypcję genów reagujących na Stat.
Application
Wykryj ludzki czynnik hamujący białaczkę za pomocą tego przeciwciała przeciw ludzkiemu czynnikowi hamującemu białaczkę, klon 4F7.2 zatwierdzony do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Lizat całych komórek Jurkat
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB4307MABD150L1044
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
goat
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse
clone
4F7.2, monoclonal
clone
2H2.2, monoclonal
clone
1C7, monoclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... LIF(3976)
Gene Information
human ... LIF(3976)
Gene Information
human ... LIFR(3977)
Gene Information
mouse ... Lif(16878)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Syed Azmal Ali et al.
PloS one, 13(6), e0198523-e0198523 (2018-06-14)
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a polyfunctional cytokine, involved in numerous regulatory effects in vivo and in vitro, varying from cell proliferation to differentiation, and has therapeutic potential for treating various diseases. In the current study, a COS-1 cell line
Martin Mueller et al.
Stem cells and development, 26(4), 239-248 (2016-11-16)
The development of a mammalian brain is a complex and long-lasting process. Not surprisingly, preterm birth is the leading cause of death in newborns and children. Advances in perinatal care reduced mortality, but morbidity still represents a major burden. New
Weiwei Xue et al.
iScience, 26(1), 105898-105898 (2023-01-18)
The spinal cord possesses highly complex, finely organized cytoarchitecture guided by two dorsoventral morphogenic organizing centers. Thus, generation of human spinal cord tissue in vitro is challenging. Here, we demonstrated a novel method for generation of human dorsoventral spinal cord organoids
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB430604053252358401