Przejdź do
407290
Mysz anty-α-Interferon mAb (MMHA-2)
liquid, clone MMHA-2, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-IFN-α
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3030,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
MMHA-2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
-
3030,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MMHA-2, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1:500)
Immunohistochemistry
Immunoprecipitation
Neutralization Studies )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IFNA1(3439)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje ludzki interferon α o masie ~19 kDa (KA ≈109 M-1).
Rozpoznaje białko IFN-α o masie ~19 kDa.
To mysie mAb anty-α-Interferon (MMHA-2) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu, IHC, IP, badaniach neutralizacji w celu wykrywania α-Interferonu.
Immunogen
α-interferon z ludzkich leukocytów
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1:500)
Immunohistochemia (patrz komentarze)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Badania neutralizacji (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 18 mM kwasie cytrynowym, 165 mM dwuzasadowym fosforanie sodu.
Other Notes
Familletti, P.C., et al. 1981. Methods Enzymol. 78, 387.
Rubinstein, S., et al. 1981. J. Virol. 37, 755.
Odpowiedni do neutralizacji ludzkiego interferonu α. Nie rozpoznaje β-interferonu ani γ-interferonu metodą immunoblottingu. Skutecznie neutralizuje ludzki interferon α. Zgłaszano również, że to przeciwciało działa w testach ELISA, immunohistochemii i immunoprecypitacji. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
407295407299OP145
Gene Information
human ... IFNA1(3439)
Gene Information
human ... IFNA1(3439)
Gene Information
human ... IFNB1(3456)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
diluted serum
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
MMHA-2, monoclonal
clone
MMHAR-2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
4B2C1.11, monoclonal
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c